Fortfahren mit
MAB5680
Anti-Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein (MOG)-Antikörper
clone 8-18C5, Chemicon®, from mouse
Anti-Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) Antibody
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
MOG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 609,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8-18C5, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC, WB
Citations:
79
€ 609,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8-18C5, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
General description
28 kDa
Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein (MOG) ist ein wichtiges, ZNS-spezifisches Autoantigen, das mit der primären Demyelinisierung bei multipler Sklerose in Verbindung steht. Auch wenn die krankheitsverursachende Rolle von MOG belegt ist, bleibt seine genaue Funktion im ZNS unbekannt. MOG ist ein integrales Membranprotein vom Typ I, das eine einzige extrazelluläre, Ig-variable Domäne (Ig-V) besitzt (3, 13, 14). Die Aminosäuresequenz von MOG ist unter Tierspezies hochgradig konserviert (>90 %), was auf eine wichtige biologische Funktion hinweist. MOG wird im ZNS auf den äußersten Lamellen der Myelinscheide und auf dem Zellkörper spezifisch exprimiert und besitzt Oligodendrozyten. Die in der Entwicklung spät stattfindende Expression von MOG korreliert mit den späteren Stadien der Myelinogenese; dies legt nahe, dass MOG für die Vervollständigung, Verdichtung und/oder Aufrechterhaltung von Myelin eine Rolle spielt, und ist ein Indiz, dass MOG im ZNS als Adhäsionsmolekül fungiert. Passend zur mutmaßlichen Adhäsionsfunktion von MOG im ZNS wurde eine homodimere Form von MOG nicht nur nach der Isolierung aus dem ZNS, sondern auch in situ beobachtet.
Immunogen
Epitop: Der Antikörper bindet an ein diskontinuierliches Epitop an der extrazellulären, Immunglobulin-V-ähnlichen Domäne von MOG.
Zerebelläre Glycoproteine der Ratte
Application
Anti-Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein (MOG)-Antikörper ist ein Antikörper gegen Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein (MOG) zur Verwendung in FC, IC, IH & WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Biochem/physiol Actions
Kann aufgrund von Sequenzähnlichkeit mit Antikörpern von Mensch und Rind kreuzreagieren.
Membran-assoziierte Region von of MOG [Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein].
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin
Format: Aufgereinigt
Gereinigt in 0,1 M Tris-Glycin, 0,15 M NaCl, pH-Wert 7,4 und 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei Lagerung bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 1 Jahr nach Erhalt haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Hirnlysat
Routinemäßig evaluiert mittels Immunblotting.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB1567SAB5701491MABN323
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
Gene Information
human ... MAG(4099)
Gene Information
human ... MOG(4340)
Gene Information
mouse ... Ermn(77767)
clone
8-18C5, monoclonal
clone
513, monoclonal
clone
monoclonal
clone
160, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
mouse, rat, frog, bovine, chicken, human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Active Filters
  1. VCU School of Medicine
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Best anti-MOG antibody
    In our hand, this is the best antibody to detect MOG in the developing brain as well as in culture oligodendrocytes.
    Helpful?