OP44
Anti-APC (Ab-1) Mouse mAb (FE9)
liquid, clone FE9, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Adenomatous Polyposis Coli
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FE9, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APC(324)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
HCT116 cells for p300, SW480 cells for truncated APC (p147)
Sonstige Hinweise
Smith, K. J., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci., USA90, 2846.
Su, L.-K., et al. 1993. Can. Res.53, 2728.
Boynton, R. F., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 3385.
D′Amico, D., et al. 1992. Cancer Res.52, 1996.
Fearon, E. R., and Jones, P. A., 1992. FASEB J.6, 2783.
Miyoshi, Y., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 4452.
Powell, S. M., et al. 1992. Nature359, 235.
Groden, J., et al. 1991. Cell66, 589.
Kinzler, K. W., et al. 1991. Science253, 661.
Nishisho, I., et al. 1991. Science253, 665.
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable