Fortfahren mit
AB5320A4
Anti-NG2-Antikörper, Alexa Fluor™ 488-Konjugat
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC
Citations:
21
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
General description
Das integrale Membranprotein NG2 ist ein Chondroitinsulfat-Proteoglykan mit hohem Molekulargewicht. Es ist auf den Oberflächen einer ungewöhnlichen Klasse von Gliazellen im sich entwickelnden und ausgereiften Zentralnervensystem zu finden, welche die Eigenschaften von Oligodendrozyten-Vorläuferzellen (d. h. O-2A-Progenitorzellen) aufweisen. NG2 wird außerdem auf den Oberflächen von Chondroblasten, auf proliferierenden Kapillarendothelzellen, auf manchen humanen Melanom-Zelllinien und bei kindlicher akuter lymphatischer Leukämie auf leukämischen Blasten gefunden. Das Proteoglykan NG2 spielt wahrscheinlich eine Rolle für die Regulierung der Zellmotilität, die Ausbildung axonaler Ausläufer und die zellulären Antworten auf den Thrombozytenwachstumsfaktor.
Der unkonjugierte Eltern-Antikörper (Best.-Nr. AB5320) hat ein beobachtetes Molekulargewicht von ~ 270–300 kDa.
Immunogen
Immunaffinitätsgereinigtes NG2 Chondroitinsulfat-Proteoglykan der Ratte
Application
Der Anti-NG2-Antikörper, Alexa Fluor™ 488-Konjugat, detektiert den NG2-Gehalt und wurde zur Verwendung in ICC und IHC publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies NG2 in Hirngewebe adulter Ratten nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper identifiziert das intakte Proteoglykan und Hauptprotein mittels WB und ELISA. Wenn Oligodendrozyten-Vorläuferzellen (d.h. O-2A Progenitorzellen) lebend gefärbt werden, erscheint die Färbung als Aggregate an der Zelloberfläche. Dieser Antikörper färbt differenzierte Oligodendrozyten nicht gut an.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper, konjugiert an Alexa Fluor™ 488, in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Protein-A-Adsorption
Preparation Note
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Immunzytochemie an Oligodendrozyten-Vorläuferzellen der Ratte.
Immunozytochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:100 dieses Antikörpers wurde NG2 in Oligodendrozyten-Vorläuferzellen der Ratte nachgewiesen. Durchgeführt ohne Triton.
Kontrolle
Oligodendrozyten-Vorläuferzellen von Ratte oder Mensch
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5320BAB5320C3ZMS1037
description
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
description
from rabbit, biotin conjugate
description
from rabbit, CY3 conjugate
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
conjugate
biotin conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Was ist los?
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)