Wichtige Dokumente
A-004-M
Sigma-Aldrich
Poly-ʟ-Ornithine
synthetic, liquid, 0.1 mg/mL, suitable for cell culture
Synonym(e):
Ornithine
Größe auswählen
100 ML
€ 173,00
€ 173,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 173,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
€ 173,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Poly-L-Ornithin-Lösung (0,01 %),
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Kanülengröße
2.0 mm
Sterilität
sterile
Form
liquid
Mol-Gew.
Mw 78000 Da
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Konzentration
0.01 % (w/v)
0.1 mg/mL
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Allgemeine Beschreibung
Forschungskategorie: Stammzellforschung
Forschungsunterkategorie: Adhäsion (CAMs)
Anwendung
Poly-L-Ornithin-Lösung (0,01 %) wird verwendet zum Überziehen von:
  • Platten mit Glasboden zum Ausplattieren von Zellen in einer Forschungsstudie zur Bestimmung der Lokalisierung von cMET in MDA-MB-468-Zellen unter Verwendung konfokaler Mikroskopie[1]
  • Kulturschalen für Primärkulturen adulter humaner neuraler Stammzellen (ahNSCs)[2]
  • 6-Well-Platten für Kulturen induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSCs) und zur neuronalen Differenzierung[3]
Qualität
Die Lösung ist klar und enthält keine Partikel. Die Lösung ist steril und für alle Zellkulturanwendungen geeignet.
Physikalische Form
Das Produkt wird in sterilem Wasser in einer Konzentration von 0,01 % w/v (0,1 mg/mL) angeboten. Das Produkt wird vor dem Einfrieren durch einen 0,2-μm-Filter filtriert.
Angaben zur Herstellung
1. Poly-L-Ornithin-Lösung bei Raumtemperatur auftauen.
2. Poly-L-Ornithin-Lösung in sterilem Wasser auf die gewünschte Konzentration verdünnen.
3. Die Oberfläche der Zellkultur vollständig mit der verdünnten Poly-L-Ornithin-Lösung überziehen. Für 6-cm-Platten ein Volumen von 5 ml und für 10-cm-Platten und T75-Flaschen ein Volumen von 10 ml verwenden.
4. Das Zellkulturgefäß bei Raumtemperatur über Nacht stehen lassen.
5. Die Poly-L-Ornithin-Lösung am nächsten Tag aspirieren, das Gefäß mit sterilem Wasser spülen und dann mit dem gewünschten EZM-Protein beschichten. Optimale Arbeitskonzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden. Typische Beschichtungskonzentrationen liegen je nach Zelltyp und Anwendung im Bereich von 10 μg/ml bis 100 μg/ml.
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C bis zu 4 Monate ab Empfangsdatum aufbewahrt werden. Zur Wahrung der Produktintegrität sind wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen zu vermeiden.
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Discovery of novel cMET-targeting antibody Fab drug conjugates as potential treatment for solid tumors with highly expressed cMET
Expert opinion on biological therapy, 1137-1149 (2023)
Ryan S Hippman et al.
ACS chemical neuroscience, 14(24), 4363-4382 (2023-12-10)
Autophagy is a major catabolic degradation and recycling process that maintains homeostasis in cells and is especially important in postmitotic neurons. We implemented a high-content phenotypic assay to discover small molecules that promote autophagic flux and completed target identification and
Geun-Hyoung Ha et al.
Aging, 14(22), 8944-8969 (2022-11-30)
Mismatches between pre-clinical and clinical results of stem cell therapeutics for ischemic stroke limit their clinical applicability. To overcome these discrepancies, precise planning of pre-clinical experiments that can be translated to clinical trials and the scientific elucidation of treatment mechanisms
Artikel
Discover L-ornithine, an important amino acid supplement, explore how L-ornithine is used in CHO and iPSC culture, and discover how poly-L-ornithine is used to enhance cell attachment.
Questions
  1. Could I dilute Poly-L-Ornithine solution (A-004-C) to the desired concentration in PBS rather then sterile water?
    1 answer
    1. Diluting the Poly-L-Ornithine solution in PBS to achieve the desired concentration is not recommended; instead, use sterile water as instructed. Please follow the provided guidelines carefully for optimal results. For more information, refer to: https://www.sigmaaldrich.com/en/product/mm/a004m