Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 344,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
mol wt
15,000-30,000
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.NCCCC(N)C(O)=O
InChI key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Poly-DL-ornithine hydrobromide is a polyamino acid.
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or solid | form powder or solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to light yellow | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 15,000-30,000 | mol wt >30,000 | mol wt 3,000-15,000 | mol wt >100,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-DL-Ornithin -hydrobromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?