Fortfahren mit
L6274
Laminin aus menschlicher Placenta
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Cell culture grade laminin, Human Laminin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.040,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
liquid
Biological source:
human placenta
€ 1.040,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human placenta
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
concentration
0.5 mg/mL in Tris-buffered saline
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑2 μg/cm2
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... LAMB1(3912)
Application
Laminin unterstützt das Wachstum und die Differenzierung vieler Zelltypen, darunter Epithel-, Endothel-, Nerven-, Muskel- und Leberzellen. Es wird zur Verwendung als Trägerschicht (Substratum) in der Zellkultur empfohlen (1–2 μg/cm2). Die optimale Konzentration hängt vom Zelltyp sowie der Anwendung oder den Forschungszielen ab.
Biochem/physiol Actions
Lamininproteine sind integrale Bestandteile des strukturellen Gerüsts von tierischen Geweben. Sie verbinden sich mit Kollagen Typ IV über Entactin und Perlecan und binden durch Integrinrezeptoren, Dystroglykan-Glykoprotein-Komplexe und Lutheran-Blutgruppenglykoproteine an die Zellmembranen. Laminin verfügt über aktive Domänen für die Kollagenbindung, Zelladhäsion, Heparinbindung und das Neuritenauswuchs-Fragment.
Preparation Note
Dieses Produkt wird in einer Konzentration von 0,5 mg/ml in 50 mM Tris-HCl mit 150 mM NaCl geliefert. Es ist durch 0,2 μm filtriert. Lösung vor Gebrauch langsam bei 2–8°C auftauen, um Gelbildung zu verhindern. Für die Verwendung als Beschichtung in einer ausgeglichenen Salzlösung verdünnen, die Kulturoberfläche mit einem minimalen Volumen beschichten und zwei Stunden bei 37 °C inkubieren. Vor dem Ausplattieren der Zellen dreimal mit PBS waschen. Lamininbeschichtungen können einen Monat bei 2–8 °C gelagert werden.
Other Notes
Laminin ist ein trimeres Glykoprotein der extrazellulären Matrix und ist neben dem Kollagen der Hauptbestandteil der Basallamina, die die Adhäsion, Proliferation und Differenzierung fördert. Laminin besteht aus A-, B1- und B2-Ketten, die über viele Disulfidbindungen verknüpft sind. Dieses Lamininprodukt ist aus menschlicher Plazenta mittels Pepsinbehandlung und Immunaffinitätschromatografie aufgereinigt. SDS-PAGE resultiert in zwei Hauptbanden bei 50 kDa und 130–160 kDa.
Disclaimer
Es wird empfohlen, dieses Produkt bei -70 °C zu lagern, damit es zwei Jahre stabil bleibt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L4544L202011243217001
description
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
description
cell culture derived, liquid, sterile-filtered
description
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
from mouse Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human placenta
biological source
human fibroblasts
biological source
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
biological source
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma)
concentration
0.5 mg/mL in Tris-buffered saline
concentration
-
concentration
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline
concentration
-
form
liquid
form
liquid
form
aqueous solution
form
solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How do you prepare Product L6274, Laminin from human placenta?
    1 answer
    1. To prepare a laminin solution, we recommend that the L6274 be thawed at 2-8°C to avoid the formation of a gel. This can be further diluted in a balanced salt solution. If the product has been thawed at room temperature and ends up as a gel, it cannot be reactivated for use.
      Helpful?
  3. Is Product L6274, Laminin from human placenta, laminin 1 or 2?
    1 answer
    1. Fifteen laminin trimers have been identified. We do not determine what type of laminin this is. Typically laminin from placenta is considered laminin-2/4 and laminin from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane is laminin-1.
      Helpful?
  4. How long can cover slips coated with Product L6274, Laminin from human placenta, be stored?
    1 answer
    1. Laminin coatings, such as laminin coated cover slips last about one month at 2-8°C. Do not use the product if discoloration or spider web formations appear on the surface of the coated material.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Charlottesville, VA
    • Reviews 2
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Functional protein for culture use
    I use this in a plate coating buffer for primary cell culture. While the protocol called for laminin from another manufacturer (backordered), I tried this one with great success. This protein is functional and supports epithelial cell growth.
    Helpful?