Fortfahren mit
F1141
Bovine Fibronectin
from bovine plasma, liquid, suitable for cell culture
Synonym(e):
Fibronectin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 336,00
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 577,00
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 1.150,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
EC Number:
289-149-2
MDL number:
Biological source:
bovine plasma
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
€ 336,00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fibronektin-Rinderplasma, solution, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine plasma
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
, Peptide Source: Fibrinogen
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... FN1(280794)
General description
Fibronektin ist ein ubiquitäres Protein der extrazellulären Matrix. Es handelt sich um ein Mosaikprotein, das aus drei Arten sich wiederholender modularer Konsens-Aminosäuresequenzen besteht. Fibronektine gehören zu einer Klasse hochmolekularer Glykoproteine. Zelluläres Fibronektin wird von Fibroblasten exprimiert und Plasma-Fibronektin wird üblicherweise von Hepatozyten freigesetzt.
Application
Rinderplasma-Fibronektin (FN) wird verwendet in:
  • der Fibronektin- und Adsorptionsanalyse (ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay))
  • Transwell-Migration
  • Fibronektin-Assays
Biochem/physiol Actions
Fibronektine sind an der Zelladhäsion, der Organisation des Zytoskeletts, der onkogenen Transformation, der Zellmigration, der Phagozytose, der Hämostase und der embryonalen Differenzierung beteiligt.
Analysis Note
Die Proteinhomogenität wird durch Immunelektrophorese bewertet.
Other Notes
Produkt F1141, Fibronektin aus Rinderplasma ist eine Lösung in 0,05 M TBS, pH-Wert 7,5.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F4759F2006F0635
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine plasma
biological source
bovine plasma
biological source
human plasma
biological source
rat plasma
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibronektin-Rinderplasma
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How long can I store the diluted solution (20µg/ml) in PBS?
    1 answer
    1. The stability of this Fibronectin solution upon further dilution has not been evaluated. At the prepared 1 mg/mL concentration, the solution is stable for at least 1 year from the date of shipment, when stored at 2-8°C. Please see the following links to review additional information regarding usage and handling of Fibronectin:
      Coating protocol
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/cell-growth-and-maintenance/fibronectin-product-protocols
      General information
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/fibronectin
      Helpful?
  2. Can I freeze the aliquoted Fibronectin?
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for this product is 2-8°C. While freezer storage is not required, storing this solution in frozen aliquots at -20°C will not impact the integrity of the protein. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The long term stability of this material when stored frozen has not been evaluated and may not result in extended shelf life.
      Helpful?
  3. Hi, I bought a vial with 5mg of Fibronectin (F1141), but so far, I have not been able to find the concentration of this solution. Can you please help me with this info? Thanks a lot in advance!
    1 answer
    1. The concentration of this product is 1 mg/mL. This information is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/f1141#product-documentation
      Helpful?
  4. How long can I store fibronectin coated plates, etc?
    1 answer
    1. Fibronectin coated cultureware can be stored for 2-4 weeks at 2-8 °C in a closed sterile container, or in sterile sealable bags.
      Helpful?
  5. What is the procedure for coating culture surfaces with fibronectin?
    1 answer
    1. To coat culture surfaces: 1. Dilute fibronectin in sterile balanced salt solution and coat the culture surface (1-5 μg/cm2) with a minimal volume.  2. Allow to air dry for at least 45 minutes at room temperature.  Excess fibronectin may be removed by aspiration, but this is not necessary.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. How long can I store the fibronectin solution?
    1 answer
    1. The product is good for at least a year at 2-8 °C if kept sterile.
      Helpful?
  8. How do I choose which fibronectin product to use to coat culture surfaces for cell growth?
    1 answer
    1. The species source for the fibronectin used when coating culture surfaces is not important.  It is the presence of the RGD binding site that is present in all fibronectins that promotes binding.