Merck
580567
TCEP, Hydrochlorid, Reagenzienqualität, CAS-Nr. 51805-45-9, Calbiochem
Synonym(e):
TCEP, Hydrochlorid, Reagenzienqualität, CAS-Nr. 51805-45-9, Calbiochem, tris(2-Carboxyethyl)phosphin, HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15O6P · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.19 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352128
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
solid
reaction suitability
reagent type: reductant
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
P(CCC(=O)[O-])(CCC(=O)[O-])CCC(=O)[O-]
InChI
1S/C9H15O6P/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/p-3
InChI key
PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
General description
Ein wasserlösliches und geruchloses Disulfid-Reduktionsmittel, das stabiler und wirksamer ist als DTT. TCEP reduziert selbst die stabilsten wasserlöslichen Alkyldisulfide bei pH 4,5 innerhalb von 5 Minuten. TCEP ist auch in der Lage, selbst im pH-Bereich von 1,5–8,5 als Reduktionsmittel zu wirken. Im Vergleich zu DTT ist es widerstandsfähiger gegen Luftoxidation.
Application
  • A Study on Thiol-Michael Addition to Semi-Synthetic Elastin-Hyaluronan Material for Electrospun Scaffolds.: Investigates the application of TCEP hydrochloride in the thiol-Michael addition reactions to develop semi-synthetic elastin-hyaluronan materials, which are pivotal for creating electrospun scaffolds used in biomedical engineering (Laezza et al., 2024).
  • Target Recognition-Triggered Peroxidase-Mimicking Activity Depression in Homochiral Nanochannels for Identifying Cystine Enantiomers.: Highlights the use of TCEP hydrochloride in the development of a novel method for identifying cystine enantiomers through target recognition-triggered peroxidase-mimicking activity depression in nanochannels (Xu et al., 2023).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). TCEP bleibt stabil, wenn es bei einem sauren oder alkalischen pH-Wert gelagert wird; eine Lagerung bei einem pH-Wert von 7,0–8,0 ist zu vermeiden. Vermeiden Sie auch hohe Konzentrationen von Phosphat-Ionen (>150 mM). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Getz, E.B., et al. 1999. Anal. Biochem. 273, 73.
Han, J.C. und Han, G.Y. 1994. Anal. Biochem. 220, 5.
Burns, J.A., et al. 1991. J. Org. Chem.56, 2648.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Korrosiv (L)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1