Fortfahren mit
24153
TCEP Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.44 μm
Synonym(e):
TCEP, 60M 0,25MM 0,44μM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica
Quality Segment
parameter
≤25-145 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
142
df
0.44 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
60 m × 0.25 mm
matrix active group
Non-bonded; 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane phase, TCEP
application(s)
chemicals and industrial polymers
column type
capillary highly polar
General description
Temp.-Grenzen:
  • unter Raumtemperatur bis 145 °C
McReynolds-Zahlen.: x′ y′ z′ u′ s′ = 594 857 759 1031 917
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
242462407624257
description
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.44 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
description
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.20 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
matrix active group
TCEP, Non-bonded; 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane phase
matrix active group
Carbon molecular sieve phase, PLOT Carboxen 1010
matrix active group
SP 2340, Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
matrix active group
SP 2331
parameter
≤25-145 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
column type
capillary highly polar
column type
capillary PLOT
column type
capillary highly polar
column type
capillary highly polar
application(s)
chemicals and industrial polymers
application(s)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)