Fortfahren mit
567715
N-SMase-Inhibitor, GW4869, CAS-Nr. 6823-69-4, Calbiochem
The N-SMase Inhibitor, GW4869, also referenced under CAS 6823-69-4, controls the biological activity of N-SMase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonym(e):
N-SMase-Inhibitor, GW4869, CAS-Nr. 6823-69-4, Calbiochem, Sphingomyelinase, neutral, Inhibitor GW4869, GW69A, GW554869A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H28N6O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
577.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (NMR)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Segment
assay
≥90% (NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 200 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C30H28N6O2.2ClH/c37-27(35-25-11-7-23(8-12-25)29-31-17-18-32-29)15-5-21-1-2-22(4-3-21)6-16-28(38)36-26-13-9-24(10-14-26)30-33-19-20-34-30;;/h1-16H,17-20H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,37)(H,36,38);2*1H/b15-5+,16-6+;;
InChI key
NSFKAZDTKIKLKT-CLEIDKRQSA-N
General description
Ein zellpermeables, symmetrisches Dihydroimidazoloamid, das als potenter, spezifischer und nicht-kompetitiver Inhibitor der neutralen Sphingomyelinase (N-SMase) wirkt (IC50 = 1 µM, Rattenhirn N-SMase). Hemmt Berichten zufolge die durch den Tumor-Nekrose-Faktor α (TNF-α) induzierte Sphingomyelin-Hydrolyse (100%ige Hemmung bei 20 µM) und den TNF-α-induzierten Zelltod in MCF7-Zellen. Beeinträchtigt nicht andere TNF-α-vermittelte Signalereignisse, wie de novo Ceramidsynthese und NF-κB-Aktivierung und Kernverschiebung. Zeigt keine Wirkung auf den zellulären Glutathionspiegel, der normalerweise als Reaktion auf TNF-α reduziert wird. Hemmt nicht die saure Sphingomyelinase (A-SMase) oder die bakterielle phosphatidylcholinspezifische Phospholipase C (PC-PLC). Es wurde gezeigt, dass es die Rinderproteinphosphatase 2A (PP2A) und die menschliche Lyso-PAF PLC, ein Enzym, das Sphingomyelin in vitro hydrolysiert, schwach hemmt.
Eine zellpermeable, symmetrische Dihydroimidazoloamid-Verbindung, die als potenter, spezifischer, nicht-kompetitiver Inhibitor von N-SMase (neutrale Sphingomyelinase) wirkt [IC50 = ~1 µM, Rattenhirn; Km für Sphingomyelin ~13 µM]. Hemmt die menschliche A-SMase (saure Sphingomyelinase) auch bei 150 µM nicht. Hemmt schwach die Aktivitäten der Rinderproteinphosphatase 2A und der Säugetier-Lyso-PAF PLC, während für die bakterielle phosphatidylcholinspezifische PLC keine Hemmung beobachtet wird. Bietet Berichten zufolge vollständigen Schutz vor dem durch TNF-α oder Diamin induzierten Zelltod in MCF7-Brustkrebszellen bei 20 µM. Verändert nicht den intrazellulären Glutathionspiegel und beeinträchtigt nicht die durch TNF-α oder Diamin vermittelten Signaleffekte.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
N-Smase Rattengehirn
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 1 µM Rattenhirn N-SMase (neutrale Sphingomyelinase); Km für Sphingomyelin ~13 µM
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Marchesini, N., et al. 2003. J. Biol. Chem. In press.
Luberto, C., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 41128
Okamoto, Y., et al. 2002. FEBS Lett.530, 140.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)