Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 221,00 |
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 302,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 623,00 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.080,00 € 918,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Thapsigargin, ≥98% (HPLC), solid film
biological source
plant (Thapsia garganica)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid film
solubility
acetonitrile: soluble 9.80-10.20 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12C([C@H](OC([C@]3(O)C)=O)[C@]3(O)[C@@H](OC(CCC)=O)C[C@]2(C)OC(C)=O)=C(C)[C@H](OC(/C(C)=C(C)/[H])=O)[C@H]1OC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
InChI key
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
General description
Application
- zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Expression des Cyclase-assoziierten Proteins 2 (CAP2) in Leberkrebszellen[1]
- im Experiment zur Zellviabilität unter Verwendung von ARPE-19-Zellen (humane Retinapigment-Epithelzellen)[2]
- zur Untersuchung der Wirkung auf die Glykosylierung von Lipocalin 2 (LCN2) in primären Hepatozyten[3]
- zur Untersuchung der Folgen des Calciumverlusts im endoplasmatischen Retikulum (ER) von Zellen[4]
- zur Untersuchung der Wirkung auf die MRNA-Expression des Metalloproteinase-Inhibitors-1 (TIMP-1) in Sertoli-Zellen von Ratten
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid film | description from Myxococcus fulvus Mx f85, ≥98% (HPLC) | description from Pseudomonas aeruginosa, ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid |
| form solid film | form - | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility acetonitrile: soluble 9.80-10.20 mg/mL, ethanol: soluble, DMSO: soluble | solubility chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow, DMSO: soluble, acetone: soluble, dichloromethane: soluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble, methanol: soluble | solubility DMSO: soluble, acetone: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble | solubility H2O: slightly soluble, ethanol: slightly soluble, methanol: freely soluble |
| biological source plant (Thapsia garganica) | biological source Myxococcus fulvus Mx f85 | biological source Pseudomonas aeruginosa | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thapsigargin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?