Fortfahren mit
D1692
GW4869
≥90% (NMR), powder, N-SMase inhibitor
Synonym(e):
N,N′-Bis[4-(4,5-Dihydro-1H-Imidazol-2-yl)phenyl]-3,3′-p-Phenylen-bis-Acrylamid -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 821,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H28N6O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
577.50
UNSPSC Code:
41121800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
€ 236,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
GW4869, ≥90% (NMR)
Quality Segment
assay
≥90% (NMR)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
light yellow to yellow
mp
>300 °C
solubility
DMSO: 0.2 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.O=C(Nc1ccc(cc1)C2=NCCN2)\C=C/c3ccc(\C=C/C(=O)Nc4ccc(cc4)C5=NCCN5)cc3
InChI
1S/C30H28N6O2.2ClH/c37-27(35-25-11-7-23(8-12-25)29-31-17-18-32-29)15-5-21-1-2-22(4-3-21)6-16-28(38)36-26-13-9-24(10-14-26)30-33-19-20-34-30;;/h1-16H,17-20H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,37)(H,36,38);2*1H/b15-5-,16-6-;;
InChI key
NSFKAZDTKIKLKT-LOLTXFFGSA-N
General description
GW4869 ist ein häufig verwendetes pharmakologisches Mittel, das die Bildung von Exosomen hemmt. Es blockiert das Ceramid-vermittelte Abnabeln (Inward Budding) multivesikulärer Körperchen (MVBs) und die Freisetzung reifer Exosome von MVBs. GW4869 ist gegenüber Phosphatidylserin-exprimierenden Myelomzellen zytotoxisch. Es hemmt die Sekretion von IFN (Interferon)-α durch plasmazytoide dendritische Zellen (pDCs).
Application
GW4869 wird wie folgt verwendet:
  • als Inhibitor der neutralen Sphingomyelinase und Exosom-Biogenese
  • zur Analyse der Wirkung einer Arsentrioxid(ATO)-Behandlung von Hepatom-Karzinom-HCCLM3-Zellen auf die Ceramid-Produktion
  • zur Bestimmung, inwieweit der Neurotrophinrezeptor p75 (p75NTR) und die Tropomyosin-Rezeptor-Kinase-A(TrkA)-gekoppelten Pfade auf die Nervenwachstumsfaktor(NGF)-induzierte thermische Hypersensibilität von Ratten einwirken
Biochem/physiol Actions
Ein zellpermeabler, wirkungsvoller, spezifischer und nichtkompetitiver Inhibitor von N-SMase (neutrale Sphingomyelinase)
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von GlaxoSmithKline entwickelt. Um weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Arzneimittel(kandidaten) anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5172D8946SML1832
assay
≥90% (NMR)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 0.2 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can in vitro cultured cells be treated longterm with GW4869? (for example 10 days treatment)
    1 answer
    1. A literature search has found articles where in vitro cultured cells were treated with this product for up to 24 hours. Conducting a literature search may provide further guidance on long-term treatment.
      Helpful?
  2. After resuspending 5 mg GW4869 from Millipore D1692 in DMSO, should it still be stored at 4°C?
    1 answer
    1. GW4869 has a maximum solubility of 0.2 mg/mL in DMSO. It is hygroscopic and light-sensitive, so solutions of GW4869 should be stored as single-use aliquots. When stored at -20 degrees C, stock solutions should be stable for at least 3 months.