Wichtige Dokumente
5.38120
Sigma-Aldrich
NLRP3-Inhibitor, MCC950
Synonym(e):
NLRP3-Inhibitor, MCC950
Größe auswählen
10 MG
€ 185,00
€ 185,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 185,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H23N2O5S · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
€ 185,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)(N=C(Nc2c3c(cc4c2CCC4)CCC3)[O-])c1[o]cc(c1)C(O)(C)C
InChI
1S/C20H24N2O5S.Na/c1-20(2,24)14-10-17(27-11-14)28(25,26)22-19(23)21-18-15-7-3-5-12(15)9-13-6-4-8-16(13)18;/h9-11,24H,3-8H2,1-2H3,(H2,21,22,23);/q;+1/p-1
InChIKey
LFQQNXFKPNZRFT-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
MCC950 ist ein Antagonist von Interleukin-1-beta (IL-1β). Es interagiert sowohl mit der inaktiven als auch mit der aktiven Form des NOD-ähnlichen Rezeptorproteins 3 (NLRP3) und zielt auf das Walker-B-Motiv innerhalb der NLRP3-NACHT-Domäne ab.[1] Ein zellpermeables, bioverfügbares, nicht toxisches Sulfonylharnstoff-Derivat, das selektiv mit dem NLRP3-Inflammasom interagiert, seine Aktivierung reversibel verhindert und keine Wirkung auf NLRC4 und NLRP1 hat. Es verringert dosisabhängig die IL-1β-Produktion (IC50 = 7,5 & 8,1 nM in LPS- & ATP-behandelten BMDMs & HMDMs) mit minimaler Wirkung auf L-1α & TNF-α. Insbesondere blockiert es den NLRP3-abhängigen pyroptotischen Zelltod durch Hemmung der Caspase-1- &-11-Aktivierung, der IL-1β-Prozessierung und der ASC-Oligomerisierung. Es blockiert weder den K+-Ausstrom, den Ca2+-Fluss oder die NLRP3-ASC- Wechselwirkungen, noch hemmt es die NLRC4-, AIM2- und TLR-Signalwege oder das NLRP3-Priming. Unterdrückt wirksam T-Zell-Reaktionen und die IL-1β- und IL-6-Sekretion, verringert die Schwere von EAE und verhindert die neonatale Letalität in einem CAPS-Mausmodell (10 mg/kg, i. p., q. d. bzw. 20 mg/kg, i. p., jeden zweiten Tag). Das PK-Profil ist attraktiv und weist die erwünschte Stabilität der Mikrosomen und eine minimale Abhängigkeit von CYP450-Isozymen auf (<15% inhibition at 10 µM) & hERG (IC50 > 30 µM). Es zeigt Wirksamkeit gegen Stoffwechselerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere Erkrankungen.[1]
Anwendung
MCC950 wurde verwendet:
  • bei von Hämolyse betroffenen Mäusen, um die Beteiligung des NLRP3-Inflammasoms an Nierenfunktionsstörungen zu untersuchen[2]
  • in Assays zur MCC950-vermittelten Hemmung des Inflammasoms[3]
  • zum Testen der synergistischen Wirkung der pharmakologischen Hemmung des NLRP3-Inflammasoms in Kombination mit einer Immuntherapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICI) bei tumortragenden Tieren[3]
  • zur Untersuchung der Rolle des NLRP3-Inflammasoms bei der Entwicklung einer endothelialen Dysfunktion bei früher Sepsis bei Mäusen[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
NLRP3
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Wird als Natriumsalz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Es ist zu beachten,dass die Molekülmasse dieser Verbindung aufgrund des variablen Wassergehaltschargenspezifisch ist. Die chargenspezifische Molekülmasse finden Sie auf demFläschchenetikett oder im Analysezertifikat. Die angegebene Molekülmasse stellt dieBasismolekülmasse ohne Wasser dar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Therapeutic potential of MCC950, a specific inhibitor of NLRP3 inflammasome
Hao Li, et al.
European Journal of Pharmacology, 928, 175091-175091 (2022)
Role of the Nucleotide-Binding Domain-Like Receptor Protein 3 Inflammasome in the Endothelial Dysfunction of Early Sepsis
Luo M, et al.
Inflammation, 43, 1561?1571-1561?1571 (2020)
Ablation of NLRP3 inflammasome rewires MDSC function and promotes tumor regression
Iosif Papafragkos, et al.
Journal of Separation Science, 13 (2022)
NLRP3 inflammasome of renal tubular epithelial cells induces kidney injury in acute hemolytic transfusion reactions
Zhixin Liu, et al.
Clinical and Translational Medicine, 11(3), e373-e373 (2021)