Fortfahren mit
K4144
KB-R7943
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
2-[4-[(4-nitrophenyl)methoxy]phenyl]ethyl ester, methanesulfonate (1:1), Carbamimidothioic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
€ 119,85
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 559,00
€ 475,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17N3O3S·CH3SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 119,85
Listenpreis€ 141,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.NC(=N)SCCc1ccc(OCc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C16H17N3O3S.CH4O3S/c17-16(18)23-10-9-12-3-7-15(8-4-12)22-11-13-1-5-14(6-2-13)19(20)21;1-5(2,3)4/h1-8H,9-11H2,(H3,17,18);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
WGIKEBHIKKWJLG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KB-R7943 inhibits the reversed Na(+)/Ca(2+) exchanger, NCX.
KB-R7943 inhibits the reversed Na(+)/Ca(2+) exchanger, NCX. In cardiomyocytes, Ca2+ is released from intracellular stores during contraction, and sequestered again during relaxation. NCX is the primary mechanism that prevents Ca2+ overload due to influx of calcium across the plasma membrane.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R1033SML0378SML2281
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
off-white to tan
color
light yellow to light tan
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)