Fortfahren mit
218746
Caspase-1-Inhibitor VI
≥95% (HPLC), powder, Caspase-1 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Caspase-1-Inhibitor VI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H39FN4O9
Molekulargewicht:
630.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC), ≥95% (TLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Produktname
Caspase-1-Inhibitor VI, Caspase-1 Inhibitor VI, Z-YVAD-FMK, is a potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-1, caspase-4, and caspase-5.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (TLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein potenter, zellpermeabler und irreversibler Inhibitor von Caspase-1 (ICE), Caspase-4 und Caspase-5.
Ein potenter, zellpermeabler und irreversibler Inhibitor von Caspase-1 (ICE).
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Other Notes
Thornberry, N.A. und Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Eldadah, B.A., et al. 1997. J. Neurosci. 17, 6105.
Z-Tyr-Val-Ala-Asp(OMe)-CH₂F*
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)