Merck
C2618
Cytochalasin D aus Zygosporium masonii
Ready Made Solution, from Zygosporium mansonii, 5 mg/mL in DMSO
Synonym(e):
Zygosporin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
200 μL
€ 204,00
€ 204,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H37NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.62
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1632828
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Zygosporium mansonii
Quality Level
form
ready-to-use solution
concentration
5 mg/mL in DMSO
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | interferes
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@H](C)C(=C)[C@@H](O)[C@@H]3\C=C\C[C@H](C)C(=O)[C@](C)(O)\C=C\[C@@H](OC(C)=O)[C@@]13C(=O)N[C@H]2Cc4ccccc4
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
InChI key
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
5.04776C8273250255-M
mode of action
enzyme | interferes
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
form
solution
form
liquid
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
biological source
Zygosporium mansonii
biological source
-
biological source
Zygosporium mansonii
biological source
-
Application
Cytochalasin D sind isomere Metaboliten von Metarrhizium anisopliae. Cytochalasin D weist eine antibiotische und Antitumorwirkung auf. Es hindert außerdem die Erhaltung der Langzeitpotenzierung (LTP) von Aktinfilamenten. Es ist an der Förderung von günstigen Bedingungen für die Depolymerisation von Aktin beteiligt.
Biochem/physiol Actions
Starker Inhibitor der Aktin-Polymerisierung; stört die Aktin-Mikrofilamente; aktiviert die p53-abhängigen Wege; hemmt die Kontraktion der glatten Muskulatur; hemmt den Insulin-stimulierten Glucosetransport.
Zelldurchdringendes Mykotoxin; starker Inhibitor der Aktin-Polymerisierung. Stört die Aktin-Mikrofilamente und aktiviert die p53-abhängigen Wege, was den Zellzyklus beim Übergang von der G1- zur S-Phase anhält. Hemmt die Kontraktion der glatten Muskulatur. Hemmt den Insulin-stimulierten, nicht aber den basalen Glucosetransport.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter müssen wieder sorgfältig verschlossen und aufrecht abgestellt werden, um ein Auslaufen des Inhalts zu vermeiden.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
87 °C - closed cup - Solvent
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The inhibition of sugar transport in chick embryo fibroblasts by cytochalasin B. Evidence for a membrane-specific effect.
R F Kletzien et al.
The Journal of biological chemistry, 248(2), 711-719 (1973-01-25)
J R White et al.
The Journal of biological chemistry, 258(22), 14041-14047 (1983-11-25)
The amounts of actin and myosin in rabbit neutrophils expressed as micrograms/10(6) cells are 5.6 +/- 0.75 and 0.56 +/- 0.08, respectively. The average value of the total actin in rabbit neutrophils under unstimulated conditions is distributed between Triton X-100
Yi-Chin Toh et al.
Biomaterials, 50, 87-97 (2015-03-05)
Heterogeneity in human pluripotent stem cell (PSC) fates is partially caused by mechanical asymmetry arising from spatial polarization of cell-cell and cell-matrix adhesions. Independent studies have shown that integrin and E-cadherin adhesions promote opposing differentiation and pluripotent fates respectively although
T L Rothstein
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 136(3), 813-816 (1986-02-01)
B cells are stimulated to initiate DNA synthesis by modest doses of anti-immunoglobulin antibody in combination with cytochalasin. The ability of these agents to stimulate B cells in a sequential fashion was evaluated. Anti-immunoglobulin prepared cells to respond to subsequently
Giovanna Leoni et al.
The Journal of clinical investigation, 125(3), 1215-1227 (2015-02-11)
Epithelial restitution is an essential process that is required to repair barrier function at mucosal surfaces following injury. Prolonged breaches in epithelial barrier function result in inflammation and further damage; therefore, a better understanding of the epithelial restitution process has
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C2618-200UL04061833484302
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf