407953
Ionomycin, Calciumsalz, Streptomyces conglobatus in Lösung
Useful in cell activation experiments when calcium dose-response data are not required. The solid form of this compound is also available.
Synonym(e):
SQ23377 calcium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable