Fortfahren mit
P1951
Phalloidin Peptide
≥90% (HPLC), solid, TRITC labeled
Synonym(e):
Phalloidin-TRITC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C60H70N12O13S2
Molekulargewicht:
1231.40
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phalloidin-Tetramethylrhodamin B-Isothiocyanat aus Amanita phalloides, sequence from Amanita phalloides(synthetic: peptide sequence)
biological source
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
Quality Segment
form
solid
fluorescence
λex 540-545 nm; λem 570-573 nm
storage temp.
−20°C
General description
Phalloidin ist ein Phallotoxin, das vom grünen Knollenblätterpilz Amanita phalloides erzeugt wird. Es ist ein cyclisches Peptid, das mit Aktin interagiert und wurde erstmals in durch Phalloidin vergifteten Ratten identifiziert. Es ist ein von Natur aus cyclisches Heptapeptid mit einer Vernetzung zwischen Tryptophan in Position 6 und Cystein in Position 3.[1] Die Seitenkette von Aminosäure 7 (γ-δ-Dihydroxyleucin) in Phalloidin ist für Modifikationen zugänglich, wodurch fluoreszierend markierte Phalloidinverbindungen erzeugt werden können.[2]
Application
Das fluoreszierende Phallotoxin kann verwendet werden, um filamentöses Aktin zu identifizieren.
Phalloidin-Tetramethylrhodamin B-Isothiocyanat wird wie folgt verwendet:
  • In der Immunfluoreszenz zum Färben von filamentösem Aktin (F-Aktin)[3]
  • Zum Färben von Zellen während der immunzytochemischen und zytochemischen Analyse[4]
  • Um Aktinmikrofilamente für die Fluoreszenzmikroskopie zu markieren[5]
Biochem/physiol Actions
Gift, das an polymeres F-Aktin bindet, es stabilisiert und die Funktion von aktinreichen Strukturen stört.
Phalloidin interagiert mit polymerem Aktin, aber nicht mit den oligomeren oder monomeren Formen. Diese Wechselwirkung erzeugt hochstabile Aktinfilamente, die einer Depolymerisation und Zerlegung widerstehen. Bei Ratten führt dieses Gift zum Tod aufgrund von Leberblutungen, und die Zellen weisen eine abnormale Aktin-Clusterbildung auf.[1] Die Affinität von Phalloidin für Aktin wird nach der Derivatisierung von fluoreszierend markierten Phalloidinverbindungen nicht wesentlich verändert. Diese Verbindungen können verwendet werden, um die Aktinstruktur und -organisation innerhalb von eukaryotischen Zellen zu untersuchen.[2]
Other Notes
Kann gemischte Isomere enthalten
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2141P528250556
biological source
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
biological source
Amanita phalloides
biological source
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 540-545 nm; λem 570-573 nm
fluorescence
-
fluorescence
λex 495 nm; λem 520 nm(lit.)
fluorescence
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)