Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 355,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
CASIN, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to very dark brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCNC1CCCC2=C1NC3=C2C=C(C4=CC=CC=C4)C=C3
InChI
1S/C20H22N2O/c23-12-11-21-19-8-4-7-16-17-13-15(14-5-2-1-3-6-14)9-10-18(17)22-20(16)19/h1-3,5-6,9-10,13,19,21-23H,4,7-8,11-12H2
InChI key
RXIUMAOXORBRCY-UHFFFAOYSA-N
Application
CASIN has been used as a cell division control protein 42 homolog (Cdc42) inhibitor:
- to study its effects on the stimulation of extracellular vesicles (EVs) in intestinal epithelial cells[1]
- to study its effects on mice jejunum[2]
- to study its effects on microbial adhesion-triggered endocytosis (MATE) vesicle morphology in segmented filamentous bacteria (SFB)-colonized mice[3]
Biochem/physiol Actions
CASIN is an inhibitor of Cdc42 GTPase, a small GTPase of the Rho-subfamily that plays important roles in cytoskeleton organization, cell cycle progression, signal transduction, and vesicle trafficking. CASIN generated a rejuvenated phenotype of Hematopoietic stem cells (HSCs), reversing the aging-related and polarity phenotype of aged HSCs to that of young HSCs in vivo..
CASIN is an inhibitor of Cdc42 GTPase.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 12 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color , white to very dark brown | color white to tan | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?