Fortfahren mit
647925
Trichostatin A
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), lyophilized solid, HDAC inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Trichostatin A, Streptomyces sp., CAS-Nr. 58880-19-6, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 285,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 285,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Trichostatin A, Streptomyces sp., CAS-Nr. 58880-19-6, Calbiochem, A potent and reversible, cell-permeable inhibitor of histone deacetylase.
Quality Segment
description
RTECS - MI5215000
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(O)C(=O)\C=C\C(=C\C(C)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C)\C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+
InChI key
RTKIYFITIVXBLE-WKWSCTOISA-N
General description
Ein potenter und reversibler Inhibitor der Histon-Deacetylase. Blockiert die Zellzyklusprogression in der Phase G1 in HeLa-Zellen und führt zu einem 12-fachen Anstieg der intrazellulären Spiegel von Gelsolin. Veranlasst die Umkehrung onkogener ras-veränderter NIH 3T3-Zellen in eine normale Morphologie. Hemmt die IL-2-Genexpression (IC50 = 73 nM) in Jurkat-Zellen und zeigt immunsuppressive Wirkung in einem Mausmodell. IC50 = 6 nM für HDAC1; 38 nM für HDAC4, und 8,6 nM für HDAC6A.
Ein potenter und reversibler, zellpermeabler Inhibitor der Histon-Deacetylase. Blockiert die Zellzyklusprogression in der Phase G1 in HeLa-Zellen und führt zu einem 12-fachen Anstieg der intrazellulären Spiegel von Gelsolin. Induziert die Umwandlung von onkogenen ras-transformierten NIH/3T3-Zellen in eine normale Morphologie. Hemmt die IL-2-Genexpression (IC50 = 73 nM) in Jurkat-Zellen und zeigt immunsuppressive Wirkung in einem Mausmodell. Herunterregulieren von p57kip2 in Hep 3B-Zellen. IC50 = 6 nM für HDAC1; 38 nM für HDAC4, und 8,6 nM für HDAC6A. Eine 10-mM-Lösung (500 µg/165 µl) von Trichostatin A, Streptomyces sp. (Best.-Nr. 647926) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Histon-Deacetylase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 73 nM hemmt die IL-2-Genexpression in Jurkat-Zellen
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in DMSO in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Nach der Rekonstitution in Ethanol im Kühlschrank aufbewahren (4 °C). DMSO-Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate stabil. Ethanol-Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Furumai, R., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 87.
Gray, S.G. und Ekstrom, T.J. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun. 245, 423.
Takahashi, I., et al. 1996. J. Antibiot. 49, 453.
Taunton, J., et al. 1996. Science 272, 408.
Futamura, M., et al. 1995. Oncogene 10, 1119.
Hoshikawa, Y., et al. 1994. Exp. Cell Res. 214, 189.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
569396342500569397
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
liquid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 1 mg/mL, methanol: soluble, DMSO: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3