Wichtige Dokumente
20-139
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid
Synonym(e):
DMSO
Größe auswählen
4 ML
€ 198,00
€ 198,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 ML
€ 198,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12191502
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Form:
liquid
€ 198,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Versandbedingung
wet ice
Anwendung
Forschungskategorie
Alle
Kann zum Verdünnen von Verbindungen eingesetzt werden.
Physikalische Form
Dimethylsulfoxid
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei 4 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup