Merck
D1435
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
Größe auswählen
500 ML
€ 355,00
1 L
€ 593,00
4 L
€ 1.460,00
€ 355,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 355,00
1 L
€ 593,00
4 L
€ 1.460,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
Beilstein:
506008
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.71
Assay:
≥99.5%
Methode(n):
cryopreservation: suitable
bp:
189 °C (lit.)
Dampfdruck:
0.42 mmHg ( 20 °C)
€ 355,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Agentur
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Expl.-Gr.
42 %, 63 °F
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Verunreinigungen
≤0.1% water (Karl Fischer, USP)
≤0.2% water (Karl Fischer, EP)
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.478-1.479
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: miscible (completely)
Dichte
1.100-1.104 g/mL at 25 °C (relative density (EP))
1.10 g/mL (lit.)
UV-Absorption
λ: 285 nm Amax: ≤0.20
λ: 295 nm Amax: ≤0.20
SMILES String
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Dimethyl sulfoxide has been used:
  • for the dissolution of tetramethylrhodamine dye, which is used as fluorophore for fluorescence in- situ hybridization (FISH) experiments[1]
  • as a control in indirect immunofluorescent assay (IFA) of swine testicular (ST) cells[2]
  • for the suspension and separation of buccal cells[3]
  • a polar aprotic solvent used in polymerase chain reactions (PCR) and as a cryoprotectant vitrification agent for the preservation of cells, tissues and organs.
Biochem./physiol. Wirkung
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a low molecular weight, less hydrophilic and a freely permeable cryoprotectant.[4] It is a polar aprotic solvent used in polymerase chain reactions (PCR) and as a cryoprotectant and vitrification agent for the preservation of cells, tissues and organs.[5]
Vorsicht
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Sonstige Hinweise
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Single-molecule mRNA detection and counting in mammalian tissue
Lyubimova A, et al.
Nature Protocols, 8(9), 1743-1743 (2013)
Low dose dimethyl sulfoxide driven gross molecular changes have the potential to interfere with various cellular processes
Tunccer S, et al.
Scientific reports, 8(1), 14828-14828 (2018)
Buccal micronucleus cytome assay: results of an intra-and inter-laboratory scoring comparison
Bolognesi C, et al.
Mutagenesis, 30(4), 545-555 (2015)
Identification of anti-viral activity of the cardenolides, Na+/K+-ATPase inhibitors, against porcine transmissible gastroenteritis virus
Yang CW, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 332, 129-137 (2017)
Comparison of the effects of different cryoprotectants on stem cells from umbilical cord blood
Chen G, et al.
Stem Cells International, 2016 (2016)
Artikel
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. DMSO is sensible to light? should I use a amber glass to storage my solution? Thank you.
    1 answer
    1. DMSO is sensitive to light and should be stored in amber or other dark colored containers or wrapped in foil to minimize exposure.
      Helpful?
  2. What is the difference between Dimethyl sulfoxide (DMSO) Products. D1435 and D2438?
    1 answer
    1. Products D1435 and D2438 both meet the USP specifications. The D2438 is sterile-filtered, but D1435 is not. Furthermore, the D2438 is quality control tested for endotoxin and use-tested for cell freezing.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the molarity of DMSO?
    1 answer
    1. DMSO will have a molarity of 14.1M, based on a density of 1.1 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol.
      Helpful?
  5. Is Dimethyl sulfoxide a sterile product?
    1 answer
    1. No, this product is not considered sterile.  Product Nos. D2560 and D2438 are sterile-filtered.
      Helpful?
  6. Does DMSO have any synthetic utility?
    1 answer
    1. DMSO has been used to oxidize thiols and disulfides to sulfonic acids, hydrolysis of epoxides, thioalkylation of phenols, and oxidation of primary alcohols and halides, and esters of primary alcohols to aldehydes.
      Helpful?
  7. Where does DMSO come from?
    1 answer
    1. DMSO is known to have been isolated from tree bark in the past. It is now a commericially synthesized solvent.
      Helpful?
  8. Dimethyl sulfoxide (DMSO) should be a liquid.  Why did it arrive as a solid?
    1 answer
    1. DMSO supercools easily, and re-melts slowly at room temperature. The melting point is 16-19 °C. The solidified product can be re-liquefied by warming to room temperature without detriment to the product.
      Helpful?
  9. What is the DMSO dissolved in?
    1 answer
    1. DMSO is not dissolved in any solvent. It is a pure chemical compound that is a liquid at room temperature.