Merck
1.02931
Supelco
Dimethylsulfoxid
for DNA and peptide synthesis (max. 0.025% H₂O)
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
Beilstein:
506008
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-664-3
NACRES:
NA.05
Assay:
≥99.9% (GC)
Methode(n):
DNA amplification: suitable
Anwendung(en):
peptide synthesis
bp:
189 °C (lit.)
Dampfdruck:
0.42 mmHg ( 20 °C)
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Wirksamkeit
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
42 %, 63 °F
Methode(n)
DNA amplification: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.025% Water
Abdampfrückstand
≤10 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
Kinematische Viskosität
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 87 °C
Löslichkeit
1000 g/L
Dichte
1.10 g/mL (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Dimethyl sulfoxide as a gas phase charge-reducing agent for the determination of PEGylated proteins′ intact mass.: In dieser Studie wird die Wirksamkeit von DMSO bei der Reduzierung der Ladung von Proteinen während der Massenspektrometrie zur Verbesserung der Genauigkeit von Massenmessungen PEG-haltiger Proteine, einem kritischen Aspekt bei biopharmazeutischen Analysen, untersucht (Skjærvø Ø et al., 2024).
  • Benzoselenadiazole-Functionalized H-Bonded Arylamide Foldamers: Solvent-Responsive Properties and Helix Self-Assembly Directed by Chalcogen Bonding in Solid State.: In diesem Artikel wird die Rolle von DMSO bei der Beeinflussung der Selbstassemblierungseigenschaften neuartiger Foldamere erörtert und seine Bedeutung für Fortschritte in den Materialwissenschaften aufgezeigt (Liu CZ et al., 2024).
  • Controlling Interfacial Hydrogen Bonding at a Gold Surface: The Effect of Organic Cosolvents.: Diese Studie befasst sich mit der Rolle von DMSO bei der Modulation von Wasserstoffbrücken an Grenzflächen, insbesondere in Gegenwart von Goldoberflächen, was in der Oberflächenchemie und bei Sensoranwendungen relevant ist (Al-Mualem ZA et al., 2024).
Vorsicht
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Spezifikationen
Sättigungskonzentration in der Luft: 8,0 g/m3 (20 °C)
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,9 %
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0005 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Abdampfrückstand: ≤ 10 mg/l
Wasser: ≤ 0,025 %
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup