Merck
1.09407
Pufferlösung
(potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate)traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Synonym(e):
Pufferlösung pH 7,00 (25 °C) (Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161706
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
7.0 (25 °C in H2O)
bp
109 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Als Phosphatpuffer wird es mit hochwertigen Salzen in hochreinem Wasser gravimetrisch hergestellt. Der pH-Wert von 7,00 dieses Kaliumdihydrogenphosphats/Dinatriumhydrogenphosphats wird gegenüber zertifizierten Primärreferenzstandards gemäß DIN 19266 mithilfe einer kombinierten Glaselektrode im Anschluss an eine 5-Punkt-Kalibrierung gemäß DIN 19268 gemessen.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Es wird in Analyseverfahren zur Kalibrierung, Quantifizierung und Überwachung von pH-Messinstrumenten und als Kontrolle zum Prüfen anderer Pufferlösungen eingesetzt.
Features and Benefits
  • In einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert
  • Rückführbar auf die Standardreferenzmaterialien der NIST und primär zertifizierte Referenzstandards der PTB
  • Die gebrauchsfertige Lösung ist in geschlossenen Flaschen und der innovativen Titripac® Verpackung erhältlich, zur Gewährleistung einer positiven Auswirkung auf die Umwelt aufgrund eines reduzierten Abfallaufkommens
  • Zur effizienten Prüfung ist ein detailliertes Analysenzertifikat (CoA) enthalten
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c