Fortfahren mit
1.46763
Plate Count Agar
ReadyPlate, diam. 55 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, for aerobic bacteria
Synonym(e):
Casein-Peptone Dextrose Yeast Agar, PCA, Standard Methods Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
ISO
Quality Segment
sterility
sterile
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
diam.
55 mm
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria (total count)
General description
Application: Determination of total count of aerobic bacteria, Membrane filtration method
Packaging: 55 mm plate (20 plates per box)
Synonym: Casein-Peptone Dextrose Yeast Agar, Standard Methods Agar, PCA
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plate Count Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)