1.18754
Chlorine Dioxide Test Kit, colorimetric
0.020-0.55 mg/L (ClO₂), MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Chlordioxid
Größe auswählen
€ 184,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 184,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Chlordioxid-Test, colorimetric, 0.020-0.55 mg/L (ClO2), for use with MCOLORTEST®
Produktlinie
MColortest®
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
chlorine dioxide
Messbereich
0.020-0.55 mg/L (ClO2)
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Methode
In schwach saurer Lösung reagiert Chlordioxid mit Dipropyl-p-phenylendiamin (DPD) zu einem rot-violetten Farbstoff. Die Chlordioxidkonzentration wird semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern einer Farbkarte gemessen. Die einzigartige Brillanz des Drucks und die feine Farbskaleneinteilung ermöglichen präzise Analysen selbst am unteren Ende des Konzentrationsbereichs. Durch die langen Teströhrchen kann ein sensibler Messbereich abgedeckt werden.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18757, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Dieser Test kann für Folgendes verwendet werden:
- Trinkwasser
- Desinfektionslösungen
- Kessel- und Kesselspeisewasser
Dieser Test eignet sich nicht für Meerwasser.
Anwendung
- Wasserbehandlung und -desinfektion: Chlordioxid wird häufig in der Wasseraufbereitung verwendet, da es sehr wirksam bei der Desinfektion von Trinkwasser und Abwasser ist. Es handelt sich um ein effizientes Biozid, das Biofilme kontrolliert und Pathogene beseitigt. Aktuelle Studien konzentrieren sich auf die Oxidation natürlicher organischer Stoffe in Wasseraufbereitungsanlagen, wobei die Wirksamkeit von ClO2 bei der Entfernung von Verunreinigungen und sein Einfluss auf die Wasserqualität und die Umweltsicherheit bewertet werden (Özdemir, Environment Protection Engineering, 2020).
- Umweltüberwachung: Chlordioxidtests sind für die Umweltüberwachung unerlässlich, um sicherzustellen, dass Desinfektionsnebenprodukte (DNP) keine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen. Forschungsergebnisse verdeutlichen die Bedeutung der Überwachung der ClO2-Spiegel und seiner Nebenprodukte in verschiedenen Ökosystemen zur Vermeidung negativer ökologischer Auswirkungen (Kinani et al., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2022).
- Lebensmittelsicherheit und -hygiene: ClO2 wird in der Lebensmittelindustrie zum Desinfizieren von Geräten und Oberflächen sowie zum Waschen von Obst und Gemüse verwendet. Es reduziert effektiv mikrobielle Kontaminationen und verlängert die Haltbarkeit von Lebensmittelprodukten. Analytische Methoden zum Nachweis von ClO2-Rückständen in Nahrungsmitteln sind wichtig für die Sicherheit der Verbraucher und die Einhaltung der regulatorischen Standards (Fabbricino et al., Chemosphere, 2019).
- Chromatographische und massenspektrometrische Analyse: Zur Untersuchung der Speziation und der Abbauprodukte von Chlordioxid werden fortschrittliche Analysetechniken wie Chromatographie und Massenspektrometrie eingesetzt. Diese Methoden sind entscheidend für das Verständnis des chemischen Verhaltens von ClO2 in verschiedenen Matrizes sowie für die Entwicklung genauer Nachweismethoden (Roumiguières et al., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2023).
- Zyklische Voltammetrie zum ClO2-Nachweis:: Die zyklische Voltammetrie wird für die präzise Bestimmung des Gehalts an freiem Chlor und Chlordioxid in verschiedenen Wasserproben, einschließlich aus Meerwasseraquarien, verwendet. Diese elektrochemische Methode bietet eine hohe Empfindlichkeit und Spezifität und eignet sich daher für die Überwachung von ClO2 in komplexen wässrigen Umgebungen (Ko et al., Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2022).
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Protokolle
Herstellung einer Standardlösung für Chlordioxid nach DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393