Produktname
Chlordioxid-Test, photometric, 0.020-10.00 mg/L (ClO2), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 200 tests
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.020-10.00 mg/L (ClO2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
mineral water
swimming pools
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser Spectroquant® Chlordioxidtest ermöglicht eine genaue Quantifizierung in Wasserproben. Als eines von mehreren Oxiden des Chlors ist es ein starkes und nützliches Oxidationsmittel, das zur Wasseraufbereitung und zum Bleichen verwendet wird. In leicht sauren Lösungen reagiert Chlordioxid mit Dipropyl-p-Phenylendiamin (DPD) zu einem rot-violetten Farbstoff, der photometrisch nachgewiesen werden kann. Vor der Farbreaktion ist das Chlor maskiert.
Diese Methode ist analog zu APHA 4500-ClO2 D und DIN 38408-5.
Alle unsere Küvetten- und Reagenzientestkits sind mit einer eindeutigen Live-ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects