717185
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 230-400 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Kieselgel, technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Qualität
technical grade
technical (grade)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
≥480 m2/g , approx.
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
230-400 mesh
40-63 μm
Porengröße
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Die Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie (LPLC) ist eine chromatographische Technik, bei der die mobile Phase mit niedrigem Druck durch die Säule (stationäre Phase) gepumpt wird.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.