Fortfahren mit
60741
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 70-230 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 706,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.420,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
EC Number:
231-545-4
MDL number:
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kieselgel, high-purity grade, average pore size 60 Å (52-73 Å), 70-230 mesh, 63-200 μm, for column chromatography
grade
high-purity grade
Quality Segment
description
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
form
powder or crystals
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
470-530 m2/g
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
63-200 μm, 70-230 mesh
pore size
0.7-0.85 cm3/g pore volume, 60 Å average pore size (52-73 Å)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Kieselgel ist ein starres 3D-Netzwerk aus kolloidalem Siliziumdioxid. Es wird ausschließlich als Trägermaterial für die aktiven Titan-(III)-Zentren in Ziegler-Natta-Katalysatoren verwendet. Kieselgel ermöglicht eine kontrollierte Fragmentierung, die zur Bildung von gleichförmigen Polymerteilchen mit einer schmalen Teilchengrößenverteilung und hoher Schüttdichte führt. Kieselgel ist wie folgt klassifiziert:
a: Aquagel – Poren sind mit Wasser gefüllt
b: Xerogel – durch Verdampfung wird die wässrige Phase in den Poren entfernt
c: Aerogel – Lösungsmittel wird durch superkritische Extraktion entfernt
Application
Kieselgel kann bei der Trennung von einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen (SWNT) durch einfache Filtration verwendet werden.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6073760738288519
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
-
particle size
63-200 μm, 70-230 mesh
particle size
230-400 mesh, 40-63 μm
particle size
220-440 mesh, 35-75 μm
particle size
5-25 μm
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
-
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
-
pore size
0.7-0.85 cm3/g pore volume, 60 Å average pore size (52-73 Å)
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å
pore size
0.75 cm3/g pore volume, 60 Å medium pore diameter, 60 Å pore size
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kieselgel
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christopher A Dyke et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(12), 4497-4509 (2005-03-24)
In this report, procedures are discussed for the enrichment of single-walled carbon nanotube (SWNT) types by simple filtration of the functionalized SWNTs through silica gel. This separation uses nanotube sidewall functionalization employing two different strategies. In the first approach, a
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
15073-5G04061832463087
60741-1KG04061838550453
60741-25KG04061832912547
60741-5KG04061838550460
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf