Merck
717177
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 70-230 mesh
Größe auswählen
1 KG
€ 89,80
5 KG
€ 180,00
25 KG
€ 640,00
€ 89,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
€ 89,80
5 KG
€ 180,00
25 KG
€ 640,00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352309
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
€ 89,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Kieselgel, technical grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh, 63-200 μm
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
≥480 m2/g , approx.
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
63-200 μm
70-230 mesh
Porengröße
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Chromatographische Trennung: Kieselgel wird häufig als stationäre Phase in der Chromatographie zur Trennung verschiedener chemischer Verbindungen verwendet. Innovationen bei der Modifizierung von Kieselgel, z. B. mit Pentabrombenzylgruppen modifiziertes Kieselgel, haben die Trenneffizienz für Metaboliten wie Nikotinamid verbessert. Diese Anwendung ist von entscheidender Bedeutung für pharmazeutische Analysen und Metabolomik-Studien und bietet hohe Präzision und Genauigkeit bei der Quantifizierung biologisch relevanter Moleküle (Ozaki et al., Analytical Biochemistry, 2022).
  • Nachweis von Umweltschadstoffen: Kieselgel wird zur Herstellung molekular geprägter Polymere (MIP) verwendet, die Umweltschadstoffe selektiv erkennen und binden. Eine bemerkenswerte Anwendung ist die Einbettung von Quantenpunkten in molekular geprägtes Kieselgel zum Nachweis von Amino-Imidazo-Azaarenen (AIA) in Lebensmittelproben. Diese Methode bietet eine hohe Selektivität und Empfindlichkeit, was sie zu einem leistungsstarken Instrument für die Lebensmittelsicherheit und die Umweltüberwachung macht (Qiao et al., Current Analytical Chemistry, 2021).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the bulk density of product 717177, Silica Gel?
    1 answer
    1. The bulk density of this product is 570g/L.