Merck
214477
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 923), 100-200 mesh
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352309
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
product name
Kieselgel, high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
Qualität
high-purity grade (Davisil Grade 923)
Qualitätsniveau
Form
fine crystals
Hersteller/Markenname
Davisil®
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
430-530 m2/g
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
100-200 mesh
75-150 μm
Porengröße
0.40 cm3/g pore volume
30 Å
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kieselgel ist ein starres 3D-Netzwerk aus kolloidalem Siliziumdioxid. Es wird ausschließlich als Trägermaterial für die aktiven Titan(III)-Zentren in Ziegler-Natta-Katalysatoren verwendet. Kieselgel ermöglicht eine kontrollierte Fragmentierung, die zur Bildung von gleichförmigen Polymerteilchen mit einer schmalen Teilchengrößenverteilung und hoher Schüttdichte führt. Kieselgel ist wie folgt klassifiziert:
a: Aquagel – Poren sind mit Wasser gefüllt
b: Xerogel – durch Verdampfung wird die wässrige Phase in den Poren entfernt
c: Aerogel – Lösungsmittel wird durch superkritische Extraktion entfernt
Anwendung
Kieselgel wurde zum Vergleich von mesoporösen Adsorbenzien vom Typ MCM-41 eingesetzt.
Fußnote
Empfohlene Anwendungen
Gütegrad 923 entspricht den Spezifikationen für die Kohlenwasserstoffanalyse nach ASTM D1319.
Rechtliche Hinweise
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Megan P Caputo et al.
Brain, behavior, and immunity, 81, 455-469 (2019-07-05)
Neonatal brain development can be disrupted by infection that results in microglial cell activation and neuroinflammation. Studies indicate that polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and their metabolites can resolve inflammation. It is not known if dietary PUFA increases lipid metabolites in
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)
Verwandter Inhalt
Die Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie (LPLC) ist eine chromatographische Technik, bei der die mobile Phase mit niedrigem Druck durch die Säule (stationäre Phase) gepumpt wird.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.