Merck
1.07027
Millipore
Silicium(IV)-oxid
for High Performance Flash Chromatography
Synonym(e):
Siliziumdioxid
Größe auswählen
1 KG
€ 75,00
25 KG
€ 1.073,00
€ 75,00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
€ 75,00
25 KG
€ 1.073,00
About This Item
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115711
EG-Index-Nummer:
231-545-4
€ 75,00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Qualitätsniveau
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
Schüttdichte
200‑1430 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (10 %ige Suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Eisen): ≤ 0.02 %
Trocknungsverlust: ≤ 9.0 %
Korngrösse (Malvern) (d10): 20 - 25 µm
Korngrösse (Malvern) (d50): 35 - 45 µm
Korngrösse (Malvern) (d90): 60.0 - 70.0 µm
Rechtliche Hinweise
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable