Merck
637238
Sigma-Aldrich
Siliciumdioxid
nanopowder, 10-20 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
Synonym(e):
Silicium(IV)-oxid, Siliziumdioxid
Größe auswählen
50 G
€ 149,00
250 G
€ 591,00
500 G
€ 893,00
€ 149,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 149,00
250 G
€ 591,00
500 G
€ 893,00
About This Item
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 149,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.5% trace metals basis
Form
nanopowder
Partikelgröße
10-20 nm (BET)
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
Dichte
2.2-2.6 g/mL at 25 °C
Schüttdichte
0.011 g/mL
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Der Brechungsindex von Siliziumdioxidnanoteilchen ähnelt der von Polymerbeschichtungen. Daher findet es viele Anwendungen bei der Herstellung von Nanokompositen. Eigenschaften wie thermischer, elektrischer und mechanischer Widerstand sind verbessert.[1] Siliziumdioxidnanoteilchen finden Anwendung in verschiedenen Bereichen von Katalysatoren, Pigmentstabilisierung, Elektronik und Sensoren.
Anwendung
Siliziumdioxidnanoteilchen werden wie folgt verwendet:
  • Zum Untersuchen der nichtlinearen optischen Eigenschaften von SiO2-Nanokompositen in schwachen optischen Feldern.[2]
  • Als Nanoadditiv in Calciumalignat-Nanokompositfasern.[3]
  • Als Dispergiermittel in flüssigem Polymethylsiloxan, um eine einzigartige optische Nichtlinearität in sichtbaren Strahlungsfeldern mit geringer Intensität zu zeigen.[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Unusual nonlinear optical properties of SiO2 nanocomposite in weak optical fields
Milichko VA, et al.
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 111(1), 319-322 (2013)
APS-silane modification of silica nanoparticles: effect of treatm,ent's variables on the grafting content and colloidal stability of nanoparticles
Journal of Coatings Technology and Research, 11(4), 651-660 (2014)
Nanocomposite calcium alginate fibres containing SiO2 and bioglass
Bogun M, et al.
Spine, 12, 18-18 (2010)
Saisai Wei et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 113, 95-102 (2019-06-21)
ZnO nanoparticle (ZnO NP) exposure causes oxidative stress in the respiratory system, leading to pulmonary damage. Activating transcription factor 3 (ATF3) participates in a variety of cellular stress responses. However, the role of ATF3 in ZnO NP genotoxicity and cytotoxicity
Yaswanth Kuthati et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(4), 2399-2430 (2013-06-15)
The advent of Nanotechnology has paved a way for improved disease treatment strategies, the most noteworthy being the mesoporous silica nanoparticles (MSNs) which have gained much recent attention in the field of cancer therapy and its diagnosis. The flaws of
Artikel
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Questions
1–10 of 13 Questions  
  1. 구 모양의 파티클 인가요? O < == 이런 모양 일까요?
    1 answer
    1. This product is not specified to be spherical. If a spherical nanoparticle is required, product 637246 would be the best option.
      Helpful?
  2. What is the surface area of ​​this product according to BET?
    1 answer
    1. The surface area of this material is not determined on a lot to lot basis. However, historical data indicate a specific surface area range of 25 - 50 m2/g.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. ¿Do you offer silica nanoparticles for impermeabilization of textile? We bought this product last year: silica nanopowder, 10-20 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis ref. 637238 - but it didn´t work for that application
    1 answer
    1. There are several silica nanoparticles offered, however, these are not specifically for the coating of textiles.
      The products below may or may not be suitable for the specified application:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/748161
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/637246
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/718483
      Helpful?
  6. what is BET? abbreviation of BET?
    1 answer
    1. BET stands for Brunauer-Emmett-Teller. It is a surface analysis technique used to measure specific surface area, pore size distribution, and particle size.
      Helpful?
  7. What is the shelf life (useful life) of Silicon dioxide (637246-50G) nano powder having CAS No. 7631-26-9
    1 answer
    1. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services
      Helpful?
  8. I need food-grade silicon dioxide. is it available or not?
    1 answer
    1. We do not offer a food-grade silicon dioxide. However, we do offer a pharmaceutical grade silicon dioxide that can be used for food grade applications. Please see this product: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/113126.
      Our food grade items reside in our flavors and fragrance portfolio and will typically start with a "W" in the product code. To look into the food grade products we offer please see this link to our flavors and fragrance product portfolio: https://www.sigmaaldrich.com/products/chemistry-and-biochemicals/flavors-and-fragrances?country=US&language=en&cmsRoute=products&cmsRoute=chemistry-and-biochemicals&cmsRoute=flavors-and-fragrances&page=1&searched=Silicon+dioxide
      Helpful?
  9. Does this product contain hydroxyl groups?
    1 answer
    1. We have not determined the presence of OH groups in this product, but it seems likely.  One can do FT-IR analysis on this product.
      Helpful?
  10. Is Product 637238, Silica,crystalline?
    1 answer
    1. Our information indicates that product 637238 is amorphous.
      Helpful?
1–10 of 13 Questions  