Merck
1.06143
SAFC
Meglumin
low in endotoxins, EMPROVE® API, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
N-Methyl-D-Glucamin, 1-Desoxy-1-methylaminosorbitol, 1-Deoxy-1-(methylamin)-D-glucitol, Meglumin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.21
Beilstein:
385906
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
228-506-9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® API
Form
extra fine powder
solid
Selbstzündungstemp.
~662 °F
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Methode(n)
API processing | salt formation: suitable
pH-Wert
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
210 °C/1013 hPa (decomposes)
mp (Schmelzpunkt)
129-131.5 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChIKey
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bei der Erforschung einer Formulierung ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich und es gilt spezifische Herausforderungen zu bewältigen, bevor ein Arzneimittel erfolgreich auf den Markt gebracht werden kann. Dazu gehören u. a. die Stabilität der Formulierung sowie Freisetzungskinetik und Einschränkungen der Bioverfügbarkeit. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Meglumin in API-Qualität ist ein hochwertiges modernes Zwischenprodukt, das direkt als Co-Former in API-Formulierungen eingebracht werden kann.
Meglumin Emprove® API wird gemäß ICH Q7-Richtlinie hergestellt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Elemental Impurities Information
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
API Information Package
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.