Fortfahren mit
1.03140
Parteck® SI 400 (Sorbit)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, FCC, JSFA, E 420
Synonym(e):
Parteck® Sorbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
E Number:
E420
EC Index Number:
200-061-5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, JSFA, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
coarse powder
autoignition temp.
420 °C
quality
E 420
particle size
(see specification)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
98-100 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
2350 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Hinblick auf die Herausforderungen bei der Formulierung haben wir Particle-Engineering-Technologien eingesetzt, um funktionelle Hilfsstoffe speziell für feste Darreichungsformen zu entwickeln. Die einzigartigen Partikeleigenschaften der Produkte in unserem Parteck® Portfolio sind speziell auf herausragende Leistung in Tablettierungsprozessen, auf spezifische Technologien für die Wirkstoffverabreichung und auf eine Verbesserung der Löslichkeit ausgelegt.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Der Parteck® SI-Hilfsstoff ist ein direkt komprimierbares Sorbit mit einem hervorragenden Tablettierverhalten, was die Formulierung besonders stabiler und glänzender Tabletten ermöglicht, die angenehm im Mund und im Geschmack sind. Die einzigartige und große Oberfläche ermöglicht auch bei einer hohen Tablettenhärte eine schnelle Desintegration und Auflösung der Tablette und unterstützt bei niedrig dosierten Wirkstoffformulierungen eine gute Gleichmäßigkeit des Gehalts. Der Parteck® SI-Hilfsstoff ist in vielen Teilchengrößen und Qualitäten erhältlich, um die Anforderungen eines sehr breiten Anwendungsspektrums zu erfüllen.
Features and Benefits
  • Ausgezeichnete Direktverpressungseigenschaften
  • Hohe Verdünnungs- und Adsorptionsfähigkeit
  • Größere und stark strukturierte Oberfläche
  • Geringe Hygroskopizität
  • Geringer Gehalt an reduzierenden Zuckern
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
115079103583107583
description
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, FCC, JSFA, E 420
description
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, E 420
description
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, JSFA, E 420
description
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, JSFA, E 420
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
agency
BP, NF, JSFA, Ph. Eur.
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
BP, JP, JSFA, NF, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JP, JSFA, NF, Ph. Eur.
form
coarse powder
form
fine powder
form
fine powder
form
fine powder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
density
-
solubility
2350 g/L
solubility
-
solubility
2350 g/L
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung