Wichtige Dokumente
Y0001209
Meglumin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-Methyl-D-Glucamin, 1-Deoxy-1-(methylamin)-D-glucitol, Meglumin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
meglumine
Selbstzündungstemp.
~662 °F
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
129-131.5 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChIKey
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)