Merck
1.06187
SAFC
Meglumin
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
N-Methyl-D-Glucamin, 1-Desoxy-1-methylaminosorbitol, 1-Desoxy-1-methylaminosorbitol, 1-Deoxy-1-(methylamin)-D-glucitol, Meglumin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.21
Beilstein:
385906
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
228-506-9
Agentur
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
solid
Selbstzündungstemp.
~662 °F
pH-Wert
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
210 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
129-131.5 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChIKey
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bei der Erforschung einer Formulierung ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich und es gilt spezifische Herausforderungen zu bewältigen, bevor ein Arzneimittel erfolgreich auf den Markt gebracht werden kann. Dazu gehören u. a. die Stabilität der Formulierung sowie Freisetzungskinetik und Einschränkungen der Bioverfügbarkeit. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Meglumin Emprove® Essential ist ein robuster pharmazeutischer Hilfsstoff, mit dem Stabilität, eine erhöhte Löslichkeit und die Modifikation des pH-Werts in festen und flüssigen Formulierungen erreicht werden können.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verbesserung der Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von API
  • hervorragende Gegenionleistung, eine sinnvolle Alternative zu Natrium
  • API-Gütegrad: hergestellt nach der cGMP-ICH-Q7-Richtlinie für API
  • einziger Produktionsstandort für Meglumin mit API-Gütegrad in Europa
  • Produkt in mehreren Kompendien, das allen wichtigen Pharmakopöen, einschließlich ChP, entspricht
  • Meglumine-Emprove®-API wurde auch in China erfolgreich geprüft
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.