Fortfahren mit
1.05050
Kaliumiodat
extra pure FCC
Synonym(e):
Kaliumiodat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 8.220,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
IKO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.00
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-831-9
MDL number:
€ 308,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
reg. compliance
FCC
Quality Segment
form
crystalline
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
560 °C (decomposes)
solubility
92 g/L
density
3.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2000 kg/m3
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[I](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Application
Kaliumiodat, extrarein, wird als Reagens und Lebensmittelzusatz verwendet.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
215929207977438464
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
reg. compliance
FCC
reg. compliance
-
reg. compliance
-
reg. compliance
-
solubility
92 g/L
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble (70 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
water: soluble (70 g/l at 25 °C (77 °F))
bulk density
2000 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumiodat
signalword
Danger
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2