Merck
151882
Sigma-Aldrich
Deuteriumoxid
99.9 atom % D
Synonym(e):
Schweres Wasser, Wasser-d2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
D2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
20.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Methode(n):
NMR: suitable
bio NMR: suitable
bp:
101.4 °C (lit.)
Isotopenreinheit
99.9 atom % D
Qualitätsniveau
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
bp
101.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3.8 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Allgemeine Beschreibung
Deuteriumoxid, ein deuteriertes Lösungsmittel, ist ein handelsübliches, rückstandsfreies Lösungsmittel für Kernspintomographie (NMR)-Analysen. Verschiedene thermodynamische Eigenschaften von flüssigem Deuteriumoxid (wie z.B. intermolekulare Schwingungsfrequenzen, Energie der Wasserstoffbindung, freie Energie, Enthalpie und Entropie) wurden ermittelt. Ionisationskonstante für D2O (im Bereich von 5-50 °C), pK-Werte (bei 25 °C) und Enthalpie, Entropie, Wärmekapazitätsänderung (für die Dissoziation von D2O) wurden berichtet.
Anwendung
Deuteriumoxid (schweres Wasser, Wasser-d2, D2O) wird als Lösungsmittel für die Lösung von internem Standard und Probe bei NMR-Quantifizierungsexperimenten verwendet. Es wird für die Lösung von Tris(2,2′-bipyridin)dichlorrutenium(ii)-hexahydrat Ru(bpy)3.4 verwendet.
Deuteriumoxid kann verwendet werden:
  • Für die Herstellung von Trifluoressigsäure-d durch Reaktion mit Trifluoressigsäureanhydrid.
  • Als Deuterierungsmittel für primäre und sekundäre Alkohole an der β-Kohlenstoff-Position durch H/D-Austauschreaktion in Gegenwart eines Ruthenium-Katalysators.
  • Zusammen mit Hexamethyldisilan als Deuterium-Transferreagenz für Alkine zur Bildung von (E)-1,2-Dideuterioalkenen in Gegenwart eines Palladiumkomplexes.
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Muidh Alheshibri et al.
Journal of colloid and interface science, 537, 123-131 (2018-11-14)
Robust methods for differentiating long-lived nanobubbles from other nanoparticles are required. Evaluation of the density and compressibility of nanoparticles should enable nanobubbles to be differentiated from other nanoparticles, although the response of nanobubbles to pressure can be strongly influenced by
Ruthenium-Catalyzed Regioselective Deuteration of Alcohols at the ?-Carbon Position with Deuterium Oxide.
Tse SKS, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(49), 13918-13925 (2011)
Useful NMR solvent mixture for polyesters: Trifluoroacetic acid-d/chloroform-d.
Hariharan R and Pinkus AG.
Polym. Bull., 30(1), 91-95 (1993)
Structure of water and hydrophobic bonding in proteins. IV. The thermodynamic properties of liquid deuterium oxide.
Nemethy G and Scheraga HA.
J. Chem. Phys. , 41(3), 680-689 (1964)
Ling Rong Wong et al.
Biomedicines, 8(12) (2020-12-16)
Accumulating evidence suggests that disruptions in brain energy metabolism may be a key player in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Pioglitazone (PIO) has been found to exert beneficial effects on metabolic dysfunction in many AD preclinical studies. However, limited
Artikel
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Verwandter Inhalt
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
Die NMR-Spektroskopie ist eine analytische Methode zur Bestimmung der Molekularstruktur, chemischen Zusammensetzung und Reinheit. In der NMR wird die Energie detektiert, die aufgrund von Kernspinzuständen in Gegenwart eines starken Magnetfeldes absorbiert wird.