Merck
156914
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid-d6
"100%", 99.96 atom % D
Synonym(e):
DMSO-d6, Hexadeuterodimethylsulfoxid
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.17
Beilstein:
1237248
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.96 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Expl.-Gr.
42 %
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0250% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20.2 °C (lit.)
Dichte
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethylsulfoxid-d6 (DMSO-d6) ist ein deuteriertes Lösungsmittel. Es ist ein zu 100% isotopisch angereichertes Lösungsmittel für die Kernspinresonanz-Analytik. Aufgrund seiner hohen chemischen und Isotopen-Reinheit wird es vielfach bei hochauflösenden NMR-Studien eingesetzt Bei einer Lichtbestrahlung im Bereich von 193 bis 222 nm wird die Substanz zersetzt, um CD3 Radikale zu erzeugen. Quantenausbeuten von CD3 werden mittels Infrarot-Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie bewertet. 100 % DMSO-d6 wird als Lösungsmittel im langandauernden COSY-Experiment (Korrelationsspektroskopie) eingesetzt.
Anwendung
Dimethylsulfoxid-D6 wurde als Lösungsmittel zur Freisetzung von Glucan bei der Proton-, 13C- (Carbon-13-) und 2D-NMR- (zweidimensionalen Kernspinresonanz-) -Spektralstudien eingesetzt. Dimethylsulfoxid-D6 kann als Lösungsmittel für die Kernspinresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie) der entsprechenden 1,3-Benzoxazine und 1,3-Benzoxazinone eingesetzt werden, die eine tendenziell antimikrobielle Wirkung aufweisen.
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
"Synthesis and antimicrobial activity of new benzofuranyl-1, 3-benzoxazines and 1, 3-benzoxazin-2-ones"
Ujjinamatada.KR, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 43(02), 437-441 (2006)
Douglas W Lowman et al.
PloS one, 6(11), e27614-e27614 (2011-11-19)
β-Glucan is a (1→3)-β-linked glucose polymer with (1→6)-β-linked side chains and a major component of fungal cell walls. β-Glucans provide structural integrity to the fungal cell wall. The nature of the (1-6)-β-linked side chain structure of fungal (1→3,1→6)-β-D-glucans has been
Miles Montgomery et al.
ACS biomaterials science & engineering, 4(11), 3691-3703 (2018-11-12)
Using the methods described herein, we have demonstrated how scaffolds can be designed for a number of applications including tissue engineering, biomedical devices and injectable tissues. Details on the methods of polymerization and physical and chemical characterization of poly(octamethylene maleate
Carole J R Bataille et al.
Bio-protocol, 10(13), e3666-e3666 (2021-03-05)
In drug development programmes, multiple assays are needed for the determination of protein-compound interactions and evaluation of potential use in assays with protein-protein interactions. In this protocol we describe the waterLOGSY NMR method for confirming protein-ligand binding events.
M G Nair et al.
Applied and environmental microbiology, 57(2), 434-439 (1991-02-01)
Two isoflavonoids isolated from clover roots grown under phosphate stress were characterized as formononetin (7-hydroxy,4'-methoxy isoflavone) and biochanin A (5,7-dihydroxy,4'-methoxy isoflavone). At 5 ppm, these compounds stimulated hyphal growth in vitro and root colonization of an undescribed vesicular-arbuscular mycorrhiza, a