Fortfahren mit
1.01182
Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat
GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat, Ammoniummolybdat, Hexammoniumheptamolybdat-4-hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 261,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 835,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.220,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1235.86
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
234-722-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
Form:
solid
Grade:
ACS reagent
€ 261,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
form
solid
specific analyte(s)
phosphate
technique(s)
photometry: suitable
pH
5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
90 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
400 g/L
density
2.498 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
InChI key
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Application
  • A Novel Hydro-Thermal Synthesis of Nano-Structured Molybdenum-Iron Intermetallic Alloys at Relatively Low Temperatures: Diese Studie beschreibt eine neuartige hydrothermale Methode zur Synthese von intermetallischen Molybdän-Eisen-Legierungen bei niedrigeren Temperaturen und hebt einen potenziellen Weg für eine kostengünstige und energieeffiziente Materialproduktion hervor (El-Geassy et al., 2023).
  • Alternative Preparation of Improved NiMo-Alumina Deoxygenation Catalyst: In dieser Studie wird eine alternative Methode zur Herstellung von NiMo-Aluminiumoxid-Katalysatoren mit verbesserten Desoxygenierungseigenschaften erörtert, die möglicherweise für synthetische und petrochemische Anwendungen nützlich ist (Priecel et al., 2020).
  • Chromatographic identification of "green capping agents" extracted from Nasturtium officinale (Brassicaceae) leaves for the synthesis of MoO(3) nanoparticles: In dem Artikel werden pflanzenbasierte Deckmittel für die Synthese von Molybdäntrioxid-Nanopartikeln identifiziert, was zu umweltfreundlicheren Nanotechnologiepraktiken beiträgt (Shaheen & Ahmad, 2020).
  • Preparation of h-MoO3 and α-MoO3 nanocrystals: comparative study on photocatalytic degradation of methylene blue under visible light irradiation: In dieser Studie wird die Effizienz von hexagonalen und orthorhombischen Molybdäntrioxid-Nanokristallen beim Abbau von Methylenblau verglichen. Dabei wurden Erkenntnisse über ihr photokatalytisches Verhalten gewonnen (Chithambararaj et al., 2013).
  • Novel MoO2/carbon hierarchical nano/microcomposites: synthesis, characterization, solid state transformations and thiophene HDS activity: Die Forschungsarbeit stellt eine neue Art von Molybdändioxid-Kohlenstoff-Verbundmaterial mit Anwendungen in der Hydrodesulfurierung vor, was ein signifikantes Potenzial für die Industrie darstellt (Avendaño et al., 2013).
Analysis Note
Gehalt (als MoO₃):   81,0–83,0 %
Gehalt ((NH₄)₆Mo₇O₂₄ x 4 H₂O): ≥ 99,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Nitrat (NO₃): entspricht
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Phosphat, Arsenat, Silicat (als PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,005 %
K (Kalium): ≤ 0,002 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.01180431346M1019
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
suitable for SM 5210
agency
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
powder
form
-
solubility
400 g/L
solubility
400 g/L
solubility
-
solubility
-
pH
5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf