Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,50 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4132845
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Ehrlichs -Lösung,
form
liquid
Quality Segment
density
1.10 g/mL at 20 °C
application(s)
food and beverages
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagenz für Urobilinogen
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form - | form - |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) - |
| density 1.10 g/mL at 20 °C | density - | density - | density 1.22 g/cm3 at 20.1 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B6008-25G | 04061835345878 |
| B6008-100G | 04061833434390 |
| 03891-1L | 04061838195364 |
| 03891-250ML | 04061838628404 |