Über diesen Artikel
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
6 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
662 °F
potency
575 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
11.4 %
impurities
≤0.3% Water (Karl Fischer), ≤100 ppb Fe (Iron), ≤100 ppb Mg (Magnesium), ≤20 ppb Co (Cobalt), ≤50 ppb Cd (Cadmium), ≤50 ppb Cr (Chromium), ≤50 ppb Cu (Copper), ≤500 ppb Al (Aluminium), ≤500 ppb Ca (Calcium)
ign. residue
≤0.005%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
transition temp
flash point 35 °C
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ni: ≤500 ppb, Pb: ≤500 ppb, Sn: ≤100 ppb, Zn: ≤500 ppb
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChI key
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Combination of online hollow fiber liquid phase microextraction with smartphone-based sensing for in situ formaldehyde assay in fabric and wastewater samples.: Diese Studie beschreibt eine neuartige Anwendung von Acetylaceton zum Nachweis von Formaldehyd in Umweltproben unter Verwendung fortschrittlicher Mikroextraktionstechniken in Kombination mit Smartphone-basierter Sensorik und unterstreicht dessen Potenzial für die Überwachung vor Ort und die Umweltanalyse (Javadian et al., 2024).
- Effect of formaldehyde exposure on phytochemical content and functional activity of Agaricus bisporus (Lge.) Sing.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Auswirkungen von Formaldehyd, das mit Acetylaceton-basierten Tests nachgewiesen wird, auf die phytochemischen Eigenschaften von Agaricus bisporus und veranschaulicht die umfassenderen Auswirkungen der chemischen Exposition auf die Lebensmittelqualität und -sicherheit (Kutluer, 2024).
- Syntheses, structural, photophysical and theoretical studies of heteroleptic cycloplatinated guanidinate(1-) complexes bearing acetylacetonate and picolinate ancillary ligands.: Dieser Artikel stellt die Synthese und Charakterisierung neuer cycloplatinierter Komplexe mit Acetylacetonat vor und trägt zum Verständnis der strukturellen und elektronischen Eigenschaften dieser Komplexe in potenziellen photophysikalischen Anwendungen bei (Thakur et al., 2024).
- Photodynamic Therapy with Targeted Release of Boron-Dipyrromethene Dye from Cobalt(III) Prodrugs in Red Light.: Forschung zu Cobalt(III)-Prodrugs, die bei Aktivierung therapeutische Wirkstoffe freisetzen und Acetylacetonat zur Stabilisierung der Wirkstoffe verwenden. Die Studie untersucht innovative Ansätze für eine gezielte Krebstherapie (Jana et al., 2024).
- An efficient one-pot and simple multicomponent approach to the synthesis of highly functionalized furans containing dialkyl phenol.: Diese Veröffentlichung beschreibt einen neuartigen Syntheseweg unter Verwendung von Acetylaceton zur effizienten Herstellung von Furanderivaten und demonstriert dessen Nutzen bei der Optimierung komplexer organischer Synthesen (Milani et al., 2024).
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylaceton
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup