Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 261,00 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 566,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
according to Ph. Eur., according to USP
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C), 13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
435 °C, 817 °F
technique(s)
GC-HS: suitable
impurities
≤0.001 meq/g Acidity, ≤0.002 meq/g Alkalinity, ≤0.1% Water
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
transition temp
flash point 101 °C
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,001 meq/g
Alkalinität: ≤ 0,002 meq/g
Wasser: ≤ 0,1 %
GC/HS (Lösungsmittel-Rückstände der Klasse 1 gemäß ICH): ≤ 1 µg/g
(GC/HS (Lösungsmittel-Rückstände der Klasse 2 gemäß ICH): ≤ 10 µg/g
GC/HS (Lösungsmittel-Rückstände der Klasse 3 gemäß. ICH): ≤ 50 µg/g
Als Lösungsmittel zur Analyse von Lösungsmittelrückständen der ICH-Klassen 1, 2 und 3 gemäß Ph Eur und USP geeignet.
Jede gegen Butylmethylketon gemessene Unbekannte bis Anisol liegt bei ≤ 10 µg/g.
Ameisensäure, Essigsäure, Dimethylacetamid und Dimethylsulfoxid wurden nicht nachgewiesen.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) GC-HS: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay ≥99.0% (GC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| vapor density 3.7 (vs air) | vapor density 3.7 (vs air) | vapor density 3.7 (vs air) | vapor density 3.7 (vs air) |
| vapor pressure 0.07 hPa ( 20 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C), 13.3 mmHg ( 100 °C) | vapor pressure 13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C) | vapor pressure 13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C) | vapor pressure 13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzylalkohol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
213.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
101 °C - DIN 51758