Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 97,70 | |
| 25 L | |||
| 190 L |
Über diesen Artikel
agency
ChP, JP, NF, Ph. Eur., BP
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
0.07 hPa ( 20 °C), 13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.0-100.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
435 °C (DIN 51794), 817 °F
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
transition temp
flash point 101 °C (DIN 51758)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Der Benzylalkohol Emprove® Expert ist ein außergewöhnlich reines Produkt, dessen spezifizierte Verunreinigungsgrenzwerte unter den aktuellen Anforderungen den einschlägigen Arzneibücher liegen. Dieses Produkt ist daher besonders gut für Anwendungen mit hohem Risiko und andere Zwecke geeignet, die höchste Qualität verlangen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF | agency BP, JP, NF, Ph. Eur. | agency EP Reference Standard | agency - |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| assay 98.0-100.5% (GC) | assay - | assay - | assay - |
| density 1.045 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.045 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.045 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.045 g/mL at 25 °C (lit.) |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzylalkohol
signalword
Warning
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
213.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
101 °C - DIN 51758
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Artikel
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1009876025 | 04022536708812 |
| 1009872500 | 04022536013534 |
| 1009879045 | 04027269201593 |
| 1009876026 | 04054839019357 |
| 1009876190 | 04054839140884 |
| 1009876021 | 04027269689414 |