Über diesen Artikel
vapor pressure
1.76 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.7-11.5 % (v/v)
technique(s)
GC-HS: suitable
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
165-166 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
transition temp
flash point 64 °C
solubility
soluble >1000 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Alle Lösungsmittel-Rückstände der Klasse 1 gemäß ICH ≤ 1 µg/g
- Alle Lösungsmittel-Rückstände der Klasse 2 gemäß ICH ≤ 10 µg/g
- Alle Lösungsmittel-Rückstände der Klasse 3 gemäß ICH ≤ 50 µg/g
Features and Benefits
- hohe Zuverlässigkeit der Anwendung aufgrund der an jeder hergestellten Charge durchgeführten Anwendungsprüfung
- anwendungsorientierte Qualität aufgrund der spezifizierten Konzentrationen von Lösungsmittel-Rückständen wie durch ICH definiert
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylacetamid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
127-19-5