Merck
Y0000167
Benzylalkohol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Benzolmethanol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
Beilstein:
878307
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference Standard
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
API-Familie
benzalkonium chloride
Selbstzündungstemp.
817 °F
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16-−13 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChIKey
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Benzyl alcohol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
101 °C - DIN 51758
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Luis E Santos-Figueroa et al.
Chemical Society reviews, 42(8), 3489-3613 (2013-02-13)
This review focuses on examples reported in the years 2010-2011 dealing with the design of chromogenic and fluorogenic chemosensors or reagents for anions.
Meenakshisundaram Sankar et al.
ACS nano, 6(8), 6600-6613 (2012-07-10)
We report a convenient excess anion modification and post-reduction step to the impregnation method which permits the reproducible preparation of supported bimetallic AuPd nanoparticles having a tight particle size distribution comparable to that found for sol-immobilization materials but without the
I H Blank et al.
The Journal of investigative dermatology, 85(6), 522-526 (1985-12-01)
Although it is known that benzene may be absorbed from inhaled air, the amount that may enter the system by percutaneous absorption is less well established. We have measured the penetration of benzene through human abdominal skin in vitro from
Aaron L Acton et al.
Biomacromolecules, 14(2), 564-574 (2013-01-12)
The increasing use of drug combinations to treat disease states, such as cancer, calls for improved delivery systems that are able to deliver multiple agents. Herein, we report a series of novel Janus dendrimers with potential for use in combination
Jian Zhu et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(12), 4719-4721 (2013-03-19)
We describe the use of benzyl alcohols in a solvothermal/alcoholysis reaction to form nanocrystalline sheets of anatase titania. By tuning the reaction conditions, we adjust the size of the nanosheets. The type and density of benzyl groups that decorate the