Merck
402834
Sigma-Aldrich
Benzylalkohol
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Benzolmethanol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
Beilstein:
878307
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
eCl@ss:
39023110
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
203-205 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
817 °F
Expl.-Gr.
0.34-6.3 %
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.01% Benzaldehyde (C6H5CHO)
≤0.02% Acetophenone (C6H5COCH3)
Glührückstand
≤0.005%
Farbe
APHA: ≤20
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16-−13 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChIKey
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzylalkohol (BnOH) ist ein monoaromatischer primärer Alkohol, der häufig als Lösungsmittel und Zwischenprodukt in kosmetischen Formulierungen sowie in der Pharma- und Aroma-/Duftstoffindustrie eingesetzt wird. Er weist bakteriostatische Eigenschaften auf. Er wird kommerziell durch die alkalische Hydrolyse von Benzylchlorid synthetisiert.[1] Konformationsuntersuchungen mittels Ab-initio-Berechnungen deuten auf eine Gauche-cis-Konformation um die alkoholische Gruppe hin.[2]
Anwendung
Benzylalkohol kann für die Benzylierung von Toluol verwendet werden.[3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
101 °C - DIN 51758
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
The most stable conformer of benzyl alcohol.
Miller BJ, et al.
Chemical Physics Letters, 466(1), 21-26 (2008)
Application of statistical design to benzylation of toluene with benzyl alcohol.
Alam A, et al.
Chemical Engineering & Technology, 31(3), 417-420 (2008)
Po-Yu Liao et al.
Frontiers in neuroanatomy, 14, 559402-559402 (2020-11-17)
Oxytocin, a neuropeptide and peptide hormone, is produced by neurons in the hypothalamus and released by the posterior pituitary to control breastfeeding and labor. Recent studies have revealed that oxytocin in the central nervous system is also involved in modulating
Poincyane Assis-Nascimento et al.
Journal of neuroscience methods, 263, 57-67 (2016-02-09)
Traumatic brain injury (TBI) continues to be a major source of death and disability worldwide, and one of the earliest and most profound deficits comes from vascular damage and breakdown of the blood-brain barrier (BBB). Cerebral vascular endothelial cells (cvECs)
Engineering Escherichia coli for renewable benzyl alcohol production.
Pugh S, et al.
Metabolic Engineering Communications, 2, 39-45 (2015)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf