Fortfahren mit
C9275
Kalzium-Ionophor A23187 Hemicalciumsalz
powder
Synonym(e):
A23187, Antibiotic A 23187, Calcimycin Hemicalciumsalz, Calimycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 472,00
€ 401,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H36Ca0.5N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
542.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6765084
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNc1ccc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(=O)O[Ca]OC(=O)c6c(NC)ccc7oc(C[C@H]8O[C@@]9(CC[C@H]8C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]9C)[C@H](C)C(=O)c%10ccc[nH]%10)nc67
InChI
1S/2C29H37N3O6.Ca/c2*1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35;/h2*6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35);/q;;+2/p-2/t15-,16-,17-,18-,22-,27+,29?;15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+;/m11./s1
InChI key
LAQWEYASNNRUGY-PLYBNSMSSA-L
Application
Ionophor mit hoher Selektivität für Ca2+. Stimuliert die Produktion von Stickstoffmonoxid in Zellen durch calmodulinabhängige konstitutive NO-Synthase.
Ionophor mit hoher Selektivität für Ca2+. Verstärkt die Response auf NMDA- aber nicht auf Quisqualat-Rezeptoren. In Zellkultur stimuliert es die Stickstoffmonoxidbildung durch calmodulinabhängige konstitutive NO-Synthase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9400C7522B7272
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: soluble
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)