Fortfahren mit
287810
2′,7′-Dichlorfluorescein-Diacetat
Cell-permeable fluorogenic probe that is useful for the detection of reactive oxygen species (ROS) and nitric oxide (•NO) and for the determination of the degree of overall oxidative stress.
Synonym(e):
2′,7′-Dichlorfluorescein-Diacetat, H₂DCFDA, 2ʹ,7ʹ-Dichlorodihydrofluorescein-Diacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H16Cl2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
487.29
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥94% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc2c(cc1OC(=O)C)Oc3c(cc(c(c3)OC(=O)C)Cl)C2c4c(cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C24H16Cl2O7/c1-11(27)31-21-9-19-15(7-17(21)25)23(13-5-3-4-6-14(13)24(29)30)16-8-18(26)22(32-12(2)28)10-20(16)33-19/h3-10,23H,1-2H3,(H,29,30)
InChI key
PXEZTIWVRVSYOK-UHFFFAOYSA-N
General description
Zellpermeable fluorogene Sonde zum Nachweis reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) und Stickstoffmonoxid (NO) in Neutrophilen und Makrophagen sowie zur Ermittlung des Grads an allgemeinem oxidativen Stress bei toxikologischen Phänomenen.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Primärziel
Nachweis reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) und Stickstoffmonoxid (•;NO)
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Crow, J.P. 1997. Nitric Oxide 1, 145.
Ripple, M.O., et al. 1997. J. Natl. Cancer Inst. 89, 40.
Caro, A., and Puntarulo, S. 1996. Biochim. Biophys. Acta1291, 245.
Perez-Garcia, F., et al. 1996. Life Sci. 59, 2033.
Ramakrishnan, N., et al. 1996. Biochem. Pharmacol. 51, 1443.
Ferrer, A.S., et al. 1990. Anal. Biochem. 187, 129.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D68833584521884
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPCE)
form
crystalline solid
form
powder
form
powder or crystals
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Questions
  1. Hi! Can you please share the protocol of 287810 (2′,7′-Dichlorofluorescin Diacetate) Best,
    1 answer
    1. This product has not been tested for any specific application, so a specific protocol is not available. However, this material has been used successfully by a number of researchers.
      Please see the link below to review publications that may be helpful:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/287810?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=287810&type=citation_search